Przejdź do
MAB394
Przeciwciało przeciw β-hydroksylazie dopaminy, klon 4F10.2
clone 4F10.2, Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
730,00 zł
250 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
21 840,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
saporin
Clone:
4F10.2, monoclonal
Application:
immunolesioning
Citations:
8
730,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
saporin
antibody product type
primary antibodies
clone
4F10.2, monoclonal
species reactivity
rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunolesioning: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Dbh(25699)
Application
Przeciwciało anty-Dopamine β Hydroxylase-SAP, klon 4F10.2 wykrywa poziom β-hydroksylazy dopaminy i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w 0.
Biochem/physiol Actions
B-hydroksylaza dopaminyDBH jest produktem pojedynczego genu, który istnieje jako enzym cytozolowy, jako białko błonowe i jest wydzielany do krążenia (Lewis & Asnani, 1992). Ze względu na czas przebywania jako białko związane z błoną plazmatyczną, może być stosowany jako środek celujący do neuronów. Neurony docelowe obejmują pozazwojowe neurony współczulne oraz wszystkie neurony noradrenergiczne i adrenergiczne ośrodkowego układu nerwowego. Jako taki anty-DBH-SAP może być stosowany do wytwarzania ostrej obwodowej niewydolności autonomicznej w modelu ludzkiej choroby. Może być również stosowany do analizy behawioralnych skutków ablacji noradrenergicznej lub adrenergicznej. Po wstrzyknięciu dokomorowym, neurony noradrenergiczne miejsca sinawego są eliminowane (Wiley & Lappi, 1994). Przeciwciało i immunotoksyna ulegają transportowi wstecznemu.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1585AB1537AB1538
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
sheep
biological source
rabbit
Gene Information
rat ... Dbh(25699)
Gene Information
human ... DBH(1621)
Gene Information
human ... DBH(1621)
Gene Information
human ... DBH(1621)
clone
4F10.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
rat
species reactivity
bovine, guinea pig, rat, human, feline, rabbit
species reactivity
monkey, human
species reactivity
rat, human, bovine, sheep
conjugate
saporin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carlos Blanco-Centurion et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 27(51), 14041-14048 (2007-12-21)
The hypocretin (HCRT) neurons are located only in the perifornical area of the lateral hypothalamus and heavily innervate the cholinergic neurons in the basal forebrain (BF), histamine neurons in the tuberomammillary nucleus (TMN), and the noradrenergic locus ceruleus (LC) neurons
Yuefeng Lu et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 295(7), 1192-1201 (2012-06-08)
Locus coeruleus (LC) consists of a densely packed nuclear core and a surrounding plexus of dendritic zone, which is further divided into several subregions. Whereas many limbic-related structures topographically target specific subregions of the LC, the precise projections from two
Jonathan N Flak et al.
The European journal of neuroscience, 39(11), 1903-1911 (2014-04-29)
Chronic variable stress (CVS) exposure modifies the paraventricular nucleus of the hypothalamus (PVN) in a manner consistent with enhanced central drive of the hypothalamo-pituitary-adrenocortical (HPA) axis. As previous reports suggest that post-stress enhancement of norepinephrine (NE) action contributes to chronic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB394-250UG04053252724565
MAB394-25UG04053252501647