Przejdź do
AB1538
Przeciwciało przeciwko β-hydroksylazie dopaminy, NT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
DBH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki01 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
8
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, bovine, sheep
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DBH(1621)
Immunogen
Epitop: N-terminus
Syntetyczny peptyd, CSAPRESPLPYHIPLDPEG-amid, sklonowany z ludzkiego (DbetaH) cDNA (Nagatsu et al. 1990).
Application
Immunoblotting: 1:250-1:1,000.
Immunohistochemia: 1:250-1:1000, barwienie oceniano w locus coeruleus utrwalonego formaldehydem, kriokonserwowanego ludzkiego i małpiego mózgu Wykazano słabe barwienie zarówno u ludzi, jak i małp.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj β-hydroksylazę dopaminy za pomocą tego przeciwciała przeciw β-hydroksylazie dopaminy, N-końcowego, zatwierdzonego do stosowania w IH i WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Biochem/physiol Actions
N-końcowa hydroksylaza beta dopaminy (DbetaH). Za pomocą immunoblotu przeciwciało specyficznie reaguje z pojedynczym (lub podwójnym) pasmem (pasmami) o M.W. "70-75,000 w próbkach rozpuszczonego w SDS, zredukowanego DTT ludzkiego rdzenia nadnerczy poddanego SDS-PAGE.
Physical form
Płyn w 10 mM HEPES (pH 7,5), 150 mM NaCl, 100 μg/mL BSA i 50% glicerolu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od -20 do -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do sześciu miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1537HPA002130AV31587
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from sheep
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
sheep
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P09172
UniProt accession no.
P09172
UniProt accession no.
P09172
UniProt accession no.
Q10586
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)