Przejdź do
MAB388
Przeciwciało przeciw białku proteolipidowemu mieliny, CT, klon PLPC1
clone PLPC1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
PLP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
PLPC1, monoclonal
Application:
IHC (p), WB
Citations:
44
2760,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PLPC1, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLP1(5354)
General description
23-25 kDa
Immunogen
Białko proteolipidowe mieliny, syntetyczny peptyd CGRGTKF odpowiadający C-końcowemu peptydowi.
Epitop: C-terminus
Application
Western Blotting: wykrywa białko o masie 23-25 kDa i białko DM20 o masie 20 kDa; PLP może agregować, powodując czasami pojawienie się pasm HMW w niektórych preparatach.
Immunocytochemia: Komórki utrwalone 4% PFA, 5-10 minut w temperaturze pokojowej. Użyć 0,1% tritonu tylko w bloku, aby umożliwić dostęp przeciwciała do C-końcowego epitopu.
Immunohistologia na świeżo zamrożonych skrawkach lub 4% PFA utrwalonych, zamrożonych tkankach. Epitop jest wewnętrzny, należy użyć 0,1-0,2% tritonu X-100 w etapie blokowania w celu permeabilizacji.
Immunohistochemia w parafinie: działa najlepiej z lekko utrwalonymi tkankami lub utrwalonym materiałem Bouina, chociaż istnieją doniesienia o tradycyjnym utrwalaniu w formalinie, które również działa z odzyskiwaniem antygenu. {Mathis, et al 2003}.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj białko proteolipidowe mieliny za pomocą tego przeciwciała przeciw białku proteolipidowemu mieliny, koniec C, klon PLPC1 zatwierdzony do stosowania w IH, IH(P) i WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Neurochemistry & Neurotrophins
Biochem/physiol Actions
Reaguje z białkiem proteolipidowym mieliny u wielu gatunków ssaków. Wykazuje reaktywność krzyżową z DM20.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina mysia w PBS, pH 7,2, zawierająca 0,09% azydku sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Mózg
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MAB388
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB15454SAB2101830WH0005354M5
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
chicken
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
PLPC1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
4H8, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... PLP1(5354)
Gene Information
human ... PLP1(5354)
Gene Information
human ... PLP1(5354)
Gene Information
human ... PLP1(5354)
UniProt accession no.
P60201
UniProt accession no.
P60201
UniProt accession no.
P60201
UniProt accession no.
P60201
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Uzyskanie i scharakteryzowanie funkcjonalnych komórek progenitorowych oligodendrocytów (OPC) pochodzących z ludzkich neuronalnych komórek macierzystych, które skutecznie mielinizują pierwotne neurony w hodowli.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Aline M Thomas et al.
NeuroImage, 204, 116245-116245 (2019-10-13)
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disorder that targets myelin proteins and results in extensive damage in the central nervous system in the form of focal lesions as well as diffuse molecular changes. Lesions are currently detected using T1-weighted, T2-weighted
Sachiko Homma et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 27(30), 7974-7986 (2007-07-27)
The heat shock transcription factors (Hsfs) are responsible for the heat shock response, an evolutionarily conserved process for clearance of damaged and aggregated proteins. In organisms such as Caenorhabditis elegans, which contain a single Hsf, reduction in the level of
Tapas Makar et al.
Stem cell research & therapy, 9(1), 127-127 (2018-05-04)
Adult bone marrow contains stem cells that replenish the myeloid and lymphoid lineages. A subset of human and mouse CD34+ bone marrow stem cells can be propagated in culture to autonomously express embryonic stem cell genes and embryonic germ layer
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB388-100UG04053252360152