Kluczowe dokumenty
SAB2101830
Sigma-Aldrich
Anti-PLP1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MMPL, Anti-PLP, Anti-PLP/DM20, Anti-PMD, Anti-Proteolipid protein 1 (Pelizaeus-Merzbacher disease, spastic paraplegia 2)
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
30 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, horse, dog, bovine, mouse, human, rabbit, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLP1(5354)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego PLP1
Działania biochem./fizjol.
PLP1 jest transmembranowym białkiem proteolipidowym, które jest dominującym białkiem mieliny obecnym w ośrodkowym układzie nerwowym. Może odgrywać rolę w zagęszczaniu, stabilizacji i utrzymaniu osłonek mielinowych, a także w rozwoju oligodendrocytów i przeżyciu aksonów. Mutacje w tym genie powodują sprzężoną z chromosomem X chorobę Pelizaeusa-Merzbachera i paraplegię spastyczną typu 2. Dla tego genu zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy lub mające różne 5′ UTR. Gen ten koduje transmembranowe białko proteolipidowe, które jest dominującym białkiem mieliny obecnym w ośrodkowym układzie nerwowym. Może odgrywać rolę w zagęszczaniu, stabilizacji i utrzymaniu osłonek mielinowych, a także w rozwoju oligodendrocytów i przeżyciu aksonów. Mutacje w tym genie powodują sprzężoną z chromosomem X chorobę Pelizaeusa-Merzbachera i paraplegię spastyczną typu 2. Dla tego genu zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy lub posiadające różne 5′ UTR.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GHEALTGTEKLIETYFSKNYQDYEYLINVIHAFQYVIYGTASFFFLYGAL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas Daubon et al.
Neuro-oncology advances, 1(1), vdz029-vdz029 (2020-07-10)
Glioblastomas are heterogeneous tumors composed of a necrotic and tumor core and an invasive periphery. Here, we performed a proteomics analysis of laser-capture micro-dissected glioblastoma core and invasive areas of patient-derived xenografts. Bioinformatics analysis identified enriched proteins in central and
Paola Bargagna-Mohan et al.
Journal of neuroscience research, 99(3), 731-749 (2020-11-17)
The cornea is the most innervated tissue in the human body. Myelinated axons upon inserting into the peripheral corneal stroma lose their myelin sheaths and continue into the central cornea wrapped by only nonmyelinating corneal Schwann cells (nm-cSCs). This anatomical