Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μL | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
rat-401, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
should not react with
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:200 tego przeciwciała wykryło Nestin w szczurzych neuronalnych komórkach macierzystych hipokampa (SCR022).
Ocena immunocytochemiczna w ludzkich neuronalnych komórkach progenitorowych ReNcell VM (SCC008).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:200 tego przeciwciała nie wykryło nestyny w ludzkich neuronalnych komórkach progenitorowych ReNcell VM (SCC008). Ocena immunohistochemiczna w tkance mózgowej szczurzego tyłomózgowia.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 tego przeciwciała wykryło Nestin w tkance mózgowej szczura.
Stem Cell Research
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neural Stem Cells
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Komórki macierzyste neuronów korowych myszy (SCR029)
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| conjugate biotin conjugate | conjugate CY3 conjugate | conjugate unconjugated | conjugate CY3 conjugate |
| species reactivity mouse, rat | species reactivity rat, mouse | species reactivity mouse, rat | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... NES(10763) | Gene Information human ... NES(10763) | Gene Information human ... NES(10763) | Gene Information human ... NES(10763) |
| clone rat-401, monoclonal | clone rat-401, monoclonal | clone rat-401, monoclonal | clone 10C2, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB353B | 04053252917622 |