Merck
MAB353C3
Przeciwciało anty-Nestin, klon szczur-401, koniugat Cy3
clone rat-401, from mouse, CY3 conjugate
Synonim(y):
rat401, NES, Nbla00170, FLJ21841
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
rat-401, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
rat-401, monoclonal
species reactivity
rat, mouse
should not react with
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
General description
Nestin, duże białko filamentu pośredniego (klasa typu VI) ulegające ekspresji podczas rozwoju oraz w połączeniach mięśniowo-ścięgnistych i nerwowo-mięśniowych. Ekspresja nestyny jest ograniczona i zazwyczaj zanika w wieku E18. Uważa się, że nestyna jest rozsądnym markerem neuronalnym; jednak ostatnie badania wykazały ekspresję nestiny w innych typach komórek, takich jak komórki śródbłonka (Mokry i Nemecek, 1998). Nestin identyfikuje najbardziej prymitywny neuroepitelium, ale także identyfikuje wiele innych tkanek embrionalnych, więc nie jest specyficzny dla OUN. Ekspresję nestyny obserwuje się w prawie wszystkich GBM (Glioblastoma mulitformes) i wielu czerniakach (zarówno pierwotnych, jak i z przerzutami), ale nie w rakach z przerzutami.
Nieskoniugowane przeciwciało macierzyste (nr katalogowy MAB353) ma obserwowany MW na poziomie 220-240 kDa
Immunogen
Embrionalny rdzeń kręgowy szczura
Application
To przeciwciało anty-Nestin, klon rat-401, koniugat Cy3 jest zatwierdzone do stosowania w ICC do wykrywania Nestin.
Research Category
Stem Cell Research
Neuroscience
Research Sub Category
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje zarówno szczurzą, jak i mysią nestynę. Przeciwciało nie reaguje z ludzkim białkiem Nestin.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 sprzężona z Cy3 w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 15 mg/ml BSA.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8ºC, chroniąc przed światłem, w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Komórki macierzyste neuronów korowych myszy (SCR029)
Evaluated by Immunocytochemistry in mouse cortical neural stem cells (SCR029). Immunocytochemsitry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Nestin in mouse cortical neural stem cells (SCR029).
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c