Przejdź do
MAB343
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 2.F2.19B4
Synonim(y):
APP, Jonas clone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
2.F2.19B4, monoclonal
Species reactivity:
rat, human
Application:
IHC, WB
Citations:
35
2450,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1151
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-APP, fragment APP 643-695 CT, klon 2.F2.19B4, ascites fluid, clone 2.F2.19B4, Chemicon®
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
clone
2.F2.19B4, monoclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
Immunogen
Epitop: APP 643-695 C-końcowy fragment
Fragment karboksylowy APP 643-695 / Jonas.
Application
Immunohistochemia na skrawkach parafinowych: 10-20 μg/mL * Patrz protokół poniżej.
Western blot: 10 μg/ml
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
NOTY APLIKACYJNE DLA MAB343
IMMUNOHISTOCHEMIA
1) Przygotować skrawki parafinowe utrwalone paraformaldehydem. Płukać dwukrotnie przez 5 minut w ksylenie w celu odparafinowania. Płukać skrawki przez 5 minut w malejącej serii roztworów alkoholu (100%, 96%, 90%, 80%, 70%, 50%, 30%).
2) Płukać skrawki 3 razy w wodzie destylowanej.
3) Przemyć w TBS (50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7,6). Aby zablokować endogenną peroksydazę, przemywać metanolem zawierającym 0,6% H2O2 (v/v) i 10% surowicy końskiej (v/v) przez 5 minut w temperaturze pokojowej.
4) Płukać skrawki przez 5 minut w TBS.
5) Inkubować skrawki z MAB343 (rozcieńczonym w TBS zawierającym 10% surowicy końskiej (v/v)) przez noc w temperaturze +4°C lub przez 2 godziny w temperaturze 37°C w komorze wilgotnej.
6) Płukać skrawki 3 razy w TBS przez 5 min.
7) Wykryć za pomocą standardowego systemu wykrywania przeciwciał drugorzędowych (PAP, ABC itp.).
8) Przepłukać skrawki w TBS.
9) Osadzić skrawki i zbadać.
To przeciwciało anty-APP, APP 643-695 C-końcowy fragment, klon 2.F2.19B4 jest zatwierdzone do stosowania w IH(P), WB do wykrywania białka prekursorowego Alzheimera.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
Reaguje z nienaruszonym białkiem prekursorowym Alzheimera (APP) o pełnej długości i selektywnie z cytoplazmatycznym fragmentem karboksylowym APP 643-695. Epitop został podobno zmapowany w tym artykule http://www.impub.co.uk/abs/W386.html.
Physical form
Płyn.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze +2-8°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać zamrożony w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Mózg
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB5206MAB348AB5352
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
rat, human
species reactivity
monkey, bovine, human
species reactivity
rat, fish, human, mouse, canine, pig, monkey
species reactivity
human, monkey
clone
2.F2.19B4, monoclonal
clone
DE2, monoclonal
clone
22C11, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
antibody form
ascites fluid
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c