Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
hamster (Armenian)
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HMb3-1, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Itgb3(16416)
General description
Glikoproteina błonowa płytek krwi Integryna beta3 lub CD61 (GP IIIa) tworzy zależny od Ca2+ kompleks heterodimeru z GP IIb. Kompleks GP IIb-IIIa stanowi receptor fibrynogenu i fibronektyny na stymulowanych płytkach krwi.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Komórki pochodzące ze szpiku kostnego myszy
Flow Cytometry Analysis: 0.1-1 µg/mL of the antibody detected Integrin beta-3 on mouse bone marrow-derived cells
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information mouse ... Itgb3(16416) | Gene Information human ... ITGB3(3690) | Gene Information human ... ITGB3(3690) | Gene Information human ... ITGAV(3685) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone HMb3-1, monoclonal | clone polyclonal | clone 25E11, monoclonal | clone LM609, monoclonal |
| species reactivity mouse | species reactivity human, pig | species reactivity human | species reactivity monkey, pig, rabbit, bovine, avian, chicken, canine, human |
| biological source hamster (Armenian) | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - | conjugate PE |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c