MAB1976H
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone LM609, Phycoerythrin conjugated
clone LM609, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Vitronectin Receptor, CD51/CD61
Wybierz wielkość
2350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 lutego 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 lutego 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LM609, monoclonal
reaktywność gatunkowa
monkey, pig, rabbit, bovine, avian, chicken, canine, human
spodziewany brak reakcji z
mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAV(3685)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
580 nm
Specyficzność
ABSORPTION MAXIMA: 90 nm, 545 nm and 565 nm
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence: 5-10 μg/mL for staining of bFGF-treated 6 mm cryosections of chick chorioallantoic membrane fixed with acetone (Brooks, 1994). LM609 is also effective on 4% paraformaldehyde fixed, frozen tissues and cells. However it is not effective for immunohistochemical staining of paraffin-embedded tissue sections.
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: Human myeloma cell lines M21 and MoalphaV (Chen, 1995).
NEGATIVE CONTROL: Mo cells (this cell line was derived from M21 but does not express integrin alphaV; Chen, 1995).
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2