Przejdź do
MAB2605
Przeciwciało anty-ATG5, klon 177.19
clone 177.19, from mouse
Synonim(y):
APG5 autophagy 5-like, APG5 autophagy 5-like (S. cerevisiae), APG5 (autophagy 5, S. cerevisiae)-like, ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), ATG5 autophagy related 5-like, Apoptosis-specific protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
177.19, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
3
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1596
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
177.19, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATG5(9474)
General description
50 kDa
ATG5 jest niezbędny do autofagii. Koniuguje się z ATG12 i wiąże się z błoną izolacyjną, tworząc autofagosomy. Koniugat odłącza się od błony bezpośrednio przed lub po zakończeniu tworzenia autofagosomu. Koniugacja z ATG12 jest niezbędna do autofagii, ale nie jest wymagana do połączenia z błoną izolacyjną. ATG5 odgrywa również ważną rolę w procesie apoptozy. Jego ekspresja jest stosunkowo późnym wydarzeniem w procesie apoptozy, występującym przed aktywnością kaspaz
Immunogen
Peptyd liniowy, aa: 8-318
Application
Immunoprecypitacja: Lizat komórek HeLa
To przeciwciało anty-ATG5, klon 177.19 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IP do wykrywania ATG5.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Przeciwciało reaguje z białkiem ATG5 o masie 50 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczono w 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4) 150 mM NaCl z 0,05% NaN3.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Western Blot i immunoprecypitacja: Lizat komórek HeLa.
Western Blot Analysis: 0.5 ug/mL of this antibody detected ATG5 on HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABC137
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1404726SAB3500448A2859
clone
177.19, monoclonal
clone
1C4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
ATG5-18, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
chicken
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
Gene Information
human ... ATG5(9474)
Gene Information
human ... ATG5(9474)
Gene Information
human ... ATG5(9474)
Gene Information
human ... ATG5(9474)
mouse ... Atg5(11793)
rat ... Atg5(365601)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Research Focus: Autophagy
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB260504053252398391