Przejdź do
MAB1920-C
Przeciwciało przeciw lamininie γ1, klon 2E8 (bez wodobrzusza)
clone 2E8, from mouse
Synonim(y):
Laminin subunit gamma-1, Laminin B2 chain, Laminin-1/-2/-3/-4/-6/-7/-8/-9/-10/-11 subunit gamma, S-laminin subunit gamma, S-LAM gamma
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2E8, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IF, WB
Citations:
-
1980,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2E8, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, feline, human
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LAMC1(3915)
General description
Podjednostka gamma-1 lamininy (UniProt P11047; znana również jako łańcuch B2 lamininy, podjednostka gamma lamininy-1/-2/-3/-4/-6/-7/-8/-9/-10/-11, podjednostka gamma S-lamininy, S-LAM gamma) jest kodowana przez gen LAMC1 (znany również jako LAMB2) (identyfikator genu 3915) u człowieka. Lamininy są błoną podstawną, glikoproteinami macierzy zewnątrzkomórkowej składającymi się z heterotrimerycznych łańcuchów alfa, beta i gamma. Różne kombinacje pięciu łańcuchów alfa, trzech łańcuchów beta i trzech łańcuchów gamma tworzą 15 znanych heterotrimerów lamininy, z których dziewięć zawiera łańcuch gamma-1: Laminina-1/EHS (α1β1γ1), Laminina-2/Merozyna (α2β1γ1), Laminina-3/S-laminina (α1β2γ1), Laminina-4/S-merozyna (α2β2γ1), Laminina-6/K-laminina (α3β1γ1), Laminina-7 (α3β2γ1), Laminina-8 (α4β1γ1), Laminina-9 (α4β2γ1), Laminina-10 (α5β1γ1), Laminina-11 (α5β2γ1). Łańcuch gamma jest początkowo wytwarzany z peptydem sygnałowym (a.a. 1-33), którego usunięcie daje 1576-aminokwasowe dojrzałe białko (a.a. 34-1609) z 11 domenami podobnymi do EGF i domeną typu A lamininy IV. Lamininy są związane z sieciami kolagenu typu IV poprzez entaktynę, fibronektynę i perlecan. Wiążą się również z błonami komórkowymi poprzez receptory integrynowe i inne cząsteczki błony plazmatycznej, takie jak kompleks glikoprotein dystroglikanu i glikoproteiny grupy krwi Lutheran. Lamininy odgrywają ważną rolę w przyłączaniu i różnicowaniu komórek, ich kształcie i ruchu, utrzymaniu fenotypu tkanki i przeżyciu.
Zaobserwowano ~200 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Środek krzyża lamininy.
Trawienie pepsyną lamininy ludzkiego łożyska.
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność lamininy γ1 we fraktonach macierzy zewnątrzkomórkowej za pomocą immunohistochemii fluorescencyjnej przy użyciu krio skrawków mózgu człowieka i myszy (Kerever, A., et al. (2007). Stem Cells. 25(9):2146-2157).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia immunobarwiła błonę podstawną powrózka nasiennego i naczynia krwionośne w zamrożonych krio skrawkach jąder szczura metodą immunohistochemii fluorescencyjnej (Johnson, K.J., et al. (2007). Biol. Reprod. 77(6):978-989).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność lamininy γ1 w nieutrwalonych zamrożonych wycinkach mięśni kota metodą immunohistochemii fluorescencyjnej (O′Brien, D.P., et al. (2001). J.Neurol. Sci. 189(1-2):37-43).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia immunobarwiła trofoblast i błony podstawne naczyń krwionośnych w zamrożonych skrawkach tkanki ludzkiego łożyska metodą immunohistochemii fluorescencyjnej (Engvall, E., et al. (1986). J. Cell Biol. 103(6 Pt 1):2457-2465).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność lamininy γ1 na przytwierdzonej do podłoża powierzchni utrwalonych formaldehydem, przesączonych Tritonem X-100 szczurzych komórek nabłonka pęcherzyków płucnych (AEC) metodą immunocytochemii fluorescencyjnej (Jones, J.C., et al. (2005). J. Cell Sci. 118(Pt 12):2557-2566).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywne partie wykryły pasmo docelowe ~200 kDa przy użyciu lizatów komórek nabłonka pęcherzyków płucnych szczura (AEC), ekstraktów z ludzkich owodni i guzów woreczka żółtkowego szczura (Jones, J.C., et al. (2005). J. Cell Sci. 118(Pt 12):2557-2566; Engvall, E., et al. (1986). J. Cell Biol. 103(6 Pt 1):2457-2465).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła wiązanie ludzkiej lamininy-10 (α5β1γ1) z unieruchomionym α-dystroglikanem i heparyną za pomocą testu ELISA (Ido, H., et al. (2004). J. Biol. Chem. 279(12):10946-10954).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła podjednostkę γ1 lamininy w ludzkich i szczurzych, ale nie mysich, preparatach lamininy metodą ELISA (Engvall, E., et al. (1986). J. Cell Biol. 103(6 Pt 1):2457-2465).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność lamininy γ1 w perineurium warstw błony podstawnej komórek perineurialnych (PCBM) w zatopionych w parafinie skrawkach ludzkiego nerwu strzałkowego (Hill, R.E., and Williams, R.E. (2002). J. Anat. 201(2):185-192).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała lamininę z pożywki hodowlanej ludzkich komórek choriocarcinoma (JAr) (Engvall, E., et al. (1986). J. Cell Biol. 103(6 Pt 1):2457-2465).
Anti-Laminin γ1 Antibody, clone 2E8 (Ascites Free) to przeciwciało przeciwko lamininie γ1 do stosowania w Western Blotting, immunofluorescencji, immunocytochemii, ELISA.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Biochem/physiol Actions
Wykrywa składnik γ1 lamininy Laminin-1/EHS (α1β1γ1), Laminin-2/Merosin (α2β1γ1), Laminin-3/S-laminin (α1β2γ1), Laminin-4/S-merosin (α2β2γ1), Laminina-6/K-laminina (α3β1γ1), Laminina-7 (α3β2γ1), Laminina-8 (α4β1γ1), Laminina-9 (α4β2γ1), Laminina-10 (α5β1γ1), Laminina-11 (α5β2γ1).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w PBS bez konserwantów.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Laminin γ1 in 10 µg of human heart tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB1905-IMAB1924-CMAB19562-AF647
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 647
Gene Information
human ... LAMC1(3915)
Gene Information
mouse ... Lama1(16772)
Gene Information
human ... LAMA5(3911)
Gene Information
human ... LAMC2(3918)
clone
2E8, monoclonal
clone
AL-4, monoclonal
clone
4C7, monoclonal
clone
D4B5, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
mouse, rat, feline, human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c