MAB1905-I
Anti-Laminin α1/β1 Antibody, clone AL-4
clone AL-4, from rat
Synonim(y):
Laminin subunit beta-1, Laminin subunit alpha-1, Laminin α1/β1, Serine/threonine-protein kinase PLK4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AL-4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Lama1(16772)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Laminin α1/β1 in 10 µg of Laminin purified protein.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Laminin purified protein
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1