Przejdź do
LUXGCS
Stacja utwardzania mPAGE® Lux
greener alternative
Synonim(y):
przyrząd do utwardzania żelu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
7470,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105340
Compatibility:
for use with mPAGE®
  • Lux Bis-Tris Reagent Kit
  • Lux Masked Short Plates
  • Lux Mixing Tubes
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Mini Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
7470,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o wersję demonstracyjną
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
100 - 240 V, 1.5 A
description
Altitude (<2000 m), Instrument for curing mini gels using UV light, does not include casters, plates or combs., Well options (10 well, using 10-well comb, 15 well, using 15-well comb)
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
15-30 °C ambient temp. limit, 20-80% humidity limit (non-condensing)
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
L × W × H
41.275 cm × 29.21 cm × 32.385 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel thickness
0.75 mm , 1.0 mm , 1.5 mm
well size × volume
0.75 mm × 10 well (25 μL) × 15 well (10 μL), 1.0 mm × 10 well (40 μL) × 15 well (25 μL), 1.5 mm × 10 well (60 μL) × 15 well (36 μL)
compatibility
for use with mPAGE®
  • Lux Bis-Tris Reagent Kit
  • Lux Masked Short Plates
  • Lux Mixing Tubes
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Mini Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
greener alternative category
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii bardziej ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został opracowany w ramach programu Design for Sustainability (DfS). Kliknij tutaj, aby wyświetlić jego kartę wyników DfS.
System odlewania mPAGE® Lux oferuje szybki i prosty proces utwardzania żeli do ręcznego odlewania mini żeli białkowych. Mini żel jest utwardzany w ciągu 1,5 minuty, a cały proces odlewania może trwać mniej niż 3 minuty. Odlewane żele mają wymiary 8 cm x 10 cm i grubość 1,0 mm, 0,75 mm lub 1,5 mm, wraz z opcjami 10 lub 15 dołków do ładowania próbek dla grubości 1,0 mm i 1,5 mm oraz opcją 10 dołków dla grubości 0,75 mm.
Other Notes
The mPAGE® Lux Casting System is available as a standalone instrument
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LUXCSYSLUXRGTRESMGCK
compatibility
for use with mPAGE®
  • Lux Bis-Tris Reagent Kit
  • Lux Masked Short Plates
  • Lux Mixing Tubes
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Mini Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE®
  • Lux Bis-Tris Reagent Kitm
  • Lux Masked Short Plates
  • Lux Mixing Tubes
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Mini Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
compatibility
-
compatibility
for use with mPAGE®
  • Gel Caster Base.
  • Gel Caster Frame.
  • Gel Caster Sealing Gaskets.
  • Gel Releasers.
  • Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Short Plates
gel thickness
0.75 mm , 1.5 mm , 1.0 mm
gel thickness
0.75 mm , 1.0 mm , 1.5 mm
gel thickness
-
gel thickness
0.75 mm , 1.0 mm , 1.5 mm
L × W × H
41.275 cm × 29.21 cm × 32.385 cm
L × W × H
41.275 cm × 29.21 cm × 32.385 cm
L × W × H
7.5 cm × 7.5 cm × 13.4 cm
L × W × H
-
description
Altitude (<2000 m), Well options (10 well, using 10-well comb, 15 well, using 15-well comb), Instrument for curing mini gels using UV light, does not include casters, plates or combs.
description
Altitude (<2000 m)
description
Reagent for use with mPAGE® Lux Curing Station
description
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 kit (size_0.75mm), pkg of 1 kit (size_1.0 mm), pkg of 1 kit (size_1.5 mm)
packaging
pkg of 1 bottle (225 mL)
packaging
pkg of 1 kit (size_0.7mm), pkg of 1 kit (size_1.0 mm), pkg of 1 kit (size_1.5 mm)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Odśwież proces odlewania żelu dzięki gotowym do użycia żelom SDS-PAGE w zaledwie 3 minuty dzięki systemowi mPAGE® Lux Casting System. Odkryj prostsze i bezpieczniejsze metody odlewania żelu.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. can it be used with urea denaturing polyacrylaide gel electrophoresis staining reagent - GelRed
    1 answer
    1. The GelRed nucleic acid stain has not been tested for use with the mPAGE Lux system. The following stains have been qualified for use:
      ReadyBlue™ Protein Gel Stain
      EZFluor™ 1-step Fluorescent Protein Gel Stain*
      EZFluor™ UV 1-step Fluorescent Protein Gel Stain
      SYPRO® Ruby Protein Gel Stain*
      Traditional Coomassie brilliant blue staining*
      Traditional silver nitrate staining*
      *Note: Fixation of the gel is required before staining.
      Helpful?
  2. Is mPAGE Lux compatible with other gel casting reagents, and will it work with my acrylamide solutions?
    1 answer
    1. The mPAGE Lux Curing station must be used with the provided reagents. It is only compatible with the proprietary reagent kit, which allows for curing the gel in 90 seconds without the use of APS or TEMED. It will not work with other reagents.
      Helpful?
  3. Are these gels compatible with standard Coomassie (R250) staining?
    1 answer
    1. Proteins can be visualized using any Bis-Tris compatible gel staining method, as detailed on page 10 of the user guide. The tested stains include ReadyBlue™ Protein Gel Stain, EZFluor™ 1-step Fluorescent Protein Gel Stain, EZFluor™ UV 1-step Fluorescent Protein Gel Stain, SYPRO® Ruby Protein Gel Stain, traditional Coomassie brilliant blue staining, and traditional Silver Nitrate staining. Some stains require fixation of the gel before staining.