Kluczowe dokumenty
LUXRGTRES
Millipore
mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution for mPAGE® Lux Curing Station
greener alternative
Resolving Solution for use with Diluent for MPAGE® Lux Curing Station
Wybierz wielkość
1 EACH
546,00 zł
546,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
546,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105323
NACRES:
NC.01
546,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution for mPAGE® Lux Curing Station,
opis
Reagent for use with mPAGE® Lux Curing Station
Poziom jakości
opakowanie
1 ea of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Millipore
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
dł. × szer. × wys.
7.5 cm × 7.5 cm × 13.4 cm
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych alternatywnych produktów, które należą do jednej z czterech kategorii bardziej ekologicznych alternatyw. Ten produkt został opracowany w ramach programu Design for Sustainability (DfS). Kliknij tutaj, aby wyświetlić jego kartę wyników DfS.
Roztwór rozpuszczający Bis-Tris mPAGE® Lux ze stacją do utwardzania mPAGE® Lux, rozcieńczalnikiem mPAGE® Lux i roztworem do układania mPAGE® Lux umożliwia tworzenie żeli poliakrylamidowych. Oferuje szybki i prosty proces utwardzania żeli do ręcznego odlewania mini żeli białkowych. Mini żel jest utwardzany w ciągu 1,5 minuty, a cały proces odlewania może trwać mniej niż 3 minuty.
Informacje prawne
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Peripheral nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Odśwież swój proces odlewania żeli dzięki gotowym do użycia żelom SDS-PAGE w zaledwie 3 minuty. Odkryj szybsze, prostsze i bezpieczniejsze metody odlewania żeli.