Przejdź do
IM42
Anty-MT1-MMP (Ab-3) mysie mAb (114-6G6)
liquid, clone 114-6G6, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-MMP-14
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
114-6G6, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
114-6G6, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP14(4323)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka NS1. Rozpoznaje ~66 kDa utajone i ~60 kDa aktywne formy białka MT1-MMP.
Rozpoznaje białko MTI-MMP o masie ~60-66 kDa w komórkach HT-1080 i komórkach MD-MB-231 poddanych działaniu ConA.
To mysie mAb anty-MT1-MMP (Ab-3) (114-6G6) jest zatwierdzone do stosowania w skrawkach mrożonych, skrawkach parafinowych, immunoblottingu, immunocytochemii, IP do wykrywania MT1-MMP (Ab-3).
Immunogen
syntetyczny peptyd (REVPYAYIREGHEK) odpowiadający aminokwasom 160-173 w domenie katalitycznej ludzkiego MT1-MMP
Application
Skrawki mrożone (niezalecane)
Skrawki parafinowe (10 g/ml, wymagana Pronase<TMSYMBOL></TMSYMBOL> lub obróbka cieplna)
Immunoblotting (10 g/ml)
Immunocytochemia (patrz odniesienie do aplikacji)
Immunoprecypitacja (niezalecana)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 100 mM buforze fosforanu sodu, 0,1% BSA, pH 7,0.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
trpE(Ab-1) lub nieleczone komórki MD-MB-231
Kontrola pozytywna
Komórki HT-1080, komórki MD-MB-231 traktowane ConA lub tkanka raka piersi
Other Notes
Mattei, M.G., et al. 1997. Genomics40, 168.
Okada, A., et al. 1997. J. Cell. Biol.147, 67.
Okumura, Y., et al. 1997. FEBS Lett.402, 181.
Ueno, H., et al. 1997. Cancer Res.57, 2055.
Strongin, A.Y., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 5331.
Takino, T., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 23013.
Sato, H., et al. 1994. Nature370, 61.
Cottam, D.W. and Rees, R.C. 1993. Intl J. Oncol.2, 861.
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Fridman, R., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 15389.
Woessner, J.F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L.A. i Stetler-Stevenson, W.G. 1990. w Sem. Cancer Biol., red. M.M. Gottesman. Vol. 1(2):99-106.
Goldberg, G.I., et al. 1989. PNAS86, 8207.
Nie reaguje krzyżowo z MT2-MMP lub MT3-MMP. Aby indukować MT1-MMP w komórkach MD-MB-231, należy poddać je działaniu 1-5 µg/ml ConA przez 24-48 h. Aby uzyskać najlepsze wyniki w przypadku skrawków parafinowych, utrwalić je za pomocą 4% paraformaldehydu z okresową lizyną. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
Wyprodukowany przez Daiichi Fine Chemical Co., Ltd. Niedostępny w sprzedaży w Japonii.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
IM42-100UG04055977220438