Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 30 230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
eCl@ss:
32160405
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
30 230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Czynnik wzrostu hepatocytów (HGF), znany również jako czynnik rozproszenia (SF) i hepatopoetyna A, jest plejotropowym czynnikiem wzrostu, który jest wytwarzany przez komórki pochodzące z mezodermy, takie jak komórki śródbłonka, komórki Kupffera/makrofagi i komórki magazynujące tłuszcz w wątrobie. HGF/SF jest silnym efektorem wzrostu, ruchu, różnicowania i inwazyjności komórek nabłonkowych i nowotworowych. Może indukować konwersję nabłonkowo-mezenchymalną komórek nabłonkowych w hodowli, wspierać tworzenie nabłonkowych przewodów rozgałęzionych w rozwijających się płucach i wywoływać silną funkcję organotroficzną do regeneracji wątroby, nerek i płuc poprzez interakcje nabłonkowo-zrębu.
Czynniki wzrostu HumanKine są wyrażane w opatentowanym systemie ekspresji białka ludzkiego 293 i są wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego i są uważane za wolne od promieniowania Xeno.
Application
Kategoria badawcza
Badania nad komórkami macierzystymi
Badania nad komórkami macierzystymi
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Czynniki wzrostu i receptory
Physical form
Produkt jest prezentowany w PBS i filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
HumanKine HGF jest produkowany przy użyciu wszystkich odczynników niepochodzących od zwierząt i jest uważany za wolny od ksenogenów.
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania. Dalsze rozcieńczenia powinny być wykonane w odpowiednim buforze lub pożywce, do której dodano białko.
Analysis Note
Bioactivity assay: Determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of the monkey epithelial cell line 4MBr-5. ED50 is typically 10-50 ng/ml.
Legal Information
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (1 EU/μg) | impurities <0.5 μg/mg protein endotoxin (<5 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (1 EU/μg) | impurities <0.5 μg/mg protein endotoxin (<5 EU/μg) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename HumanKine® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename HumanKine® | manufacturer/tradename HumanKine® |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GF414-MG | 04053252961618 |