Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 15 930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
15 930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
General description
Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (bFGF) jest czynnikiem wzrostu wiążącym heparynę, który stymuluje proliferację szerokiej gamy komórek, w tym komórek mezenchymalnych, neuroektodermalnych i śródbłonkowych. bFGF wykazuje również silną aktywność angiogenną in vivo. Ludzki bFGF jest białkiem o masie 17,2 kDa zawierającym 154 reszty aminokwasowe. bFGF działa synergistycznie z antagonistą BMP nogginem w celu podtrzymania niezróżnicowanej proliferacji ludzkich embrionalnych komórek macierzystych (hES) w warunkach bez podajnika.
Application
Stem Cell Research
Growth Factors & Receptors
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) |
| impurities <0.5 μg/mg protein endotoxin (<5 EU/μg) | impurities <0.5 μg/mg protein endotoxin (<5 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (1 EU/μg) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Fibroblast growth factors (FGFs) are secreted glycoproteins that regulate several fundamental developmental pathways and help regulate mesoderm and ectoderm patterning in the early embryonic development. In adults, FGFs participate in several physiological and pathological processes including cell proliferation, cell survival, differentiation, wound healing, and regulation of angiogenesis. The FGF signaling process involves their binding to FGF receptors (FGFR) on the cell surface. Twenty-three different FGFs have been identified that exert their effects through four major types of tyrosine kinase-linked FGFRs that are designated as FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4. Following ligand binding, these receptors undergo dimerization, which results in the activation of their tyrosine kinase domains and intermolecular transphosphorylation.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GF446-MG | 04053252976056 |