Przejdź do
GF35L
Mysz anty-BDNF mAb (35928.11)
lyophilized, clone 35928.11, Calbiochem®
Synonim(y):
Czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
35928.11, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
7
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
35928.11, monoclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (0.5-1 µg/mL)
Immunoblotting (1-2 µg/mL)
Immunohistochemistry (5-15 µg/mL)
Neutralization Studies )
isotype
IgG1
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BDNF(627)
General description
Monoklonalny mysi anty-BDNF, klon 35928.11, rozpoznaje białko BDNF o masie ~20 kDa w ekstraktach mózgowych. Jest zatwierdzony do testów ELISA, Western blotting, immunohistochemii i badań neutralizacji.
Oczyszczone immunologicznie mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko BDNF o masie ~20 kDa.
Rozpoznaje białko ~20 kDa BDNF w ekstraktach mózgowych. Klon 35928.11 został wybrany na podstawie jego zdolności do neutralizowania aktywności biologicznej ludzkiego rekombinowanego BDNF.
Immunogen
rekombinowane białko składające się z aminokwasów 129-247 ludzkiego BDNF
Application
ELISA (0,5-1 µg/ml)
Immunoblotting (1-2 µg/ml)
Immunohistochemia (5-15 µg/ml)
Badania neutralizacji (patrz komentarze)
Physical form
Liofilizowany z PBS, 5% trehaloza.
Preparation Note
Zalecamy ponowne rozpuszczenie liofilizowanego przeciwciała w sterylnym PBS, pH 7,4 lub sterylnym 20 mM Tris-saline (20 mM Tris zawierający 0,15 M NaCl), pH 7,4, aby uzyskać końcowe stężenie 100 µg/ml. Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Riccio, A., et al. 1997. Science277 1097.
Sendtner, M., et al. 1996. Neurochem. Res.21, 831.
Barbacid, M. 1995. Ann. N.Y. Acad. Sci.766, 442.
Gotz, R., et al. 1994. Nature372, 266.
Snider, W.D. 1994. Cell77, 627.
Snider, W.D., et al. 1992. J. Neurobiol.23, 1231.
Sekwencję pełnej długości dla BDNF można znaleźć pod numerem akcesyjnym NP_001700. To przeciwciało zostało wybrane ze względu na jego zdolność do neutralizowania aktywności biologicznej ludzkiego rekombinowanego BDNF. Dokładne stężenie przeciwciała wymagane do zneutralizowania aktywności ludzkiego rekombinowanego BDNF zależy od stężenia cytokin, typu komórek, warunków wzrostu i rodzaju badanej aktywności. Sugerowane stężenie neutralizujące wymagane do uzyskania połowy maksymalnego zahamowania aktywności BDNF wynosi około 5-15 µg/ml w obecności 2,5 ng/ml ludzkiego rekombinowanego BDNF, w teście przeżywalności neuronów wykorzystującym zarodkowe neurony zwojów korzenia grzbietowego kurcząt. Granica wykrywalności dla ludzkiego rekombinowanego BDNF wynosi ~300 ng/l w warunkach nieredukujących i redukujących. Wykrywalność ludzkiego rekombinowanego BDNF wynosi ~12,5 ng/ml. W oparciu o immunoblotting i ELISA, to przeciwciało wykazuje mniej niż 2% reaktywności krzyżowej z ludzkim rekombinowanym β-NGF, ludzkim rekombinowanym NT-3 i ludzkim rekombinowanym NT-4. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200744MABN79MABN110
Gene Information
human ... BDNF(627)
Gene Information
human ... BDNF(627)
Gene Information
human ... BDNF(627)
Gene Information
human ... BDNF(627)
clone
35928.11, monoclonal
clone
BDNF129-13, monoclonal
clone
8G8.2, monoclonal
clone
5D4.1, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse, human, rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
isotype
IgG1
isotype
IgG2b
isotype
IgG1κ
isotype
IgG1κ
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Markham et al.
The European journal of neuroscience, 20(5), 1189-1196 (2004-09-03)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) governs both the selective survival of neurons during development and the experience-based regulation of synaptic strength throughout life. BDNF produced a concentration-dependent increase in the respiratory control index (RCI, a measure of the efficiency of respiratory
Tinmarla F Oo et al.
Molecular and cellular neurosciences, 41(4), 440-447 (2009-05-05)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) was the first purified molecule identified to directly support the development of mesencephalic dopamine neurons. However, its physiologic role has remained unknown. Based on patterns of expression, it is unlikely to serve as a target-derived neurotrophic
Natalia A Stefanova et al.
Aging, 8(11), 2713-2733 (2016-10-18)
Mitochondrial aberrations are observed in human Alzheimer's disease (AD) and in medical conditions that increase the risk of this disorder, suggesting that mitochondrial dysfunction may contribute to pathophysiology of AD. Here, using OXYS rats that simulate key characteristics of sporadic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
GF35L-100UG04055977220124