Przejdź do zawartości
MABN79
Przeciwciało anty-BDNF, klon 8G8.2
clone 8G8.2, from mouse
Synonim(y):
BDNF, Brain-derived neurotrophic factor, Abrineurin
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8G8.2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8G8.2, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BDNF(627)
General description
BDNF jest ważnym czynnikiem neurotroficznym niezbędnym do prawidłowego rozwoju neuronów i przeżycia różnych populacji neuronów w OUN i PNS. BDNF jest również kluczowy dla wzrostu aksonów i ustalania ścieżek wzrostu i morfologii dendrytów. BDNF jest również kluczem do odpowiedzi neuronalnych i LTP lub LTD oraz plastyczności synaptycznej, zachowania, uczenia się i pamięci. BDNF jest również ważny w chorobach neuronów i jest badany jako potencjalny marker w różnych chorobach. Wreszcie, BDNF jest początkowo wyrażany jako białko proformowe, o którym długo sądzono, że jest po prostu nieaktywnym czynnikiem proformowym, jednak ostatnie badania pokazują, że proBDNF może odgrywać rolę nie tylko w rozwoju neuronów, ale także w rozwoju w ogóle, a także w metabolizmie dorosłych w mózgu, mięśniach i ogólnej funkcji metabolicznej, więc badania nad BDNF rosną. BDNF ulega ekspresji rozwojowej w mózgu i rozwijającym się układzie nerwowym, ale ulega również ekspresji u dorosłych w mózgu, jelitach, mięśniach, płucach, jądrach, prostacie i łożysku.
Zaobserwowano ~25 kDa. UnitProt opisuje 5 izoform wytwarzanych przez alternatywne użycie promotora i alternatywny splicing w zakresie od 27,8 do 37,1 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu BDNF.
Application
Przeciwciało anty-BDNF, klon 8G8.2 jest przeciwciałem przeciwko BDNF do stosowania w Western Blotting.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse brain membrane tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected BDNF in 10 µg of mouse brain membrane tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)