Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
1720,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
TPO, czyli trombopoetyna, jest czynnikiem wzrostu specyficznym dla danej linii krwi, wytwarzanym w wątrobie, nerkach i mięśniach szkieletowych. Stymuluje proliferację i dojrzewanie megakariocytów oraz promuje zwiększony poziom płytek krwi we krwi in vivo. TPO sygnalizuje poprzez receptor c-mpl i działa jako ważny regulator krążących płytek krwi. Ludzka i mysia TPO wykazuje reaktywność międzygatunkową.
Rekombinowana ludzka TPO jest w pełni aktywnym biologicznie 174 aminokwasowym polipeptydem (18,6 kDa), który zawiera domenę podobną do erytropoetyny pełnej długości białka TPO.
Rekombinowana ludzka TPO jest w pełni aktywnym biologicznie 174 aminokwasowym polipeptydem (18,6 kDa), który zawiera domenę podobną do erytropoetyny pełnej długości białka TPO.
Źródło produktu: Białko ulega ekspresji w bakterii E. coli.
Białko jest wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów/odczynników pochodzenia zwierzęcego i jest uważane za wolne od zwierząt i może być stosowane w protokołach, w których należy unikać możliwej transmisji wirusów zwierzęcych i zanieczyszczenia.
Białko jest wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów/odczynników pochodzenia zwierzęcego i jest uważane za wolne od zwierząt i może być stosowane w protokołach, w których należy unikać możliwej transmisji wirusów zwierzęcych i zanieczyszczenia.
Application
Research Category
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Growth Factors & Receptors
Physical form
Produkt jest prezentowany w 0,1% TFA i jest filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania przed otwarciem fiolki.
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20°C.
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Determined by its ability to stimulate the proliferation of human MO7e cells. The expected ED50 is ≤ 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^6 units/mg.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 EU/μg endotoxin, tested | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GF347 | 04053252979064 |