Przejdź do
GF342
LIF,
Ludzkie rekombinowane zwierzę wolne
Synonim(y):
Leukemia Inhibitory Factor, Emfilermin, MLPLI, HILDA, D-FACTOR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
2330,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Quality Level
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP3316LIF1050LIF2005
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
endotoxin, tested
impurities
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
impurities
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
UniProt accession no.
P15018
UniProt accession no.
P15018
UniProt accession no.
P15018
UniProt accession no.
P09056
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
General description
LIF jest plejotropowym czynnikiem produkowanym przez wiele typów komórek, w tym limfocyty T, linie mielomonocytarne, fibroblasty, wątrobę, serce i czerniaka. LIF promuje długoterminowe utrzymanie embrionalnych komórek macierzystych poprzez tłumienie spontanicznego różnicowania. Inne działania obejmują stymulację syntezy białek ostrej fazy przez hepatocyty, stymulację różnicowania nerwów cholinergicznych i hamowanie adipogenezy poprzez hamowanie lipazy lipoproteinowej w adipocytach. Podczas gdy ludzki LIF jest aktywny na komórkach mysich i jest szeroko stosowany w utrzymaniu mysich ESC w celu zapobiegania spontanicznemu różnicowaniu, mysi LIF nie jest aktywny na komórkach ludzkich z powodu niezdolności do wiązania się z ludzkim receptorem LIF.
Rekombinowany ludzki LIF jest białkiem o masie 19,6 kDa zawierającym 180 reszt aminokwasowych, w tym trzy wiązania dwusiarczkowe.
Analysis Note
Determined by its ability to stimulate the proliferation of human TF-1 cells. The expected ED50 is ≤0.1 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥1 x 10^7 units/mg.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lizhao Feng et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(23), 2002155-2002155 (2020-12-12)
Canavan disease (CD) is a fatal leukodystrophy caused by mutation of the aspartoacylase (ASPA) gene, which leads to deficiency in ASPA activity, accumulation of the substrate N-acetyl-L-aspartate (NAA), demyelination, and spongy degeneration of the brain. There is neither a cure
Produkty
Czynnik hamujący białaczkę (LIF) jest czynnikiem wzrostu komórek macierzystych stosowanym do hodowli in vitro pluripotencjalnych mysich embrionalnych komórek macierzystych (komórek ES).
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
GF34204053252978968