Przejdź do
GF330
IL-1α,
Ludzkie rekombinowane zwierzę wolne
Synonim(y):
IL1 alpha
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
1720,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Quality Level
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
IL-1α jest niewydzielaną cytokiną prozapalną wytwarzaną w różnych komórkach, w tym monocytach, makrofagach tkankowych, keratynocytach i innych komórkach nabłonkowych. Zarówno IL-1α, jak i IL-1β wiążą się z tym samym receptorem i mają podobne, jeśli nie identyczne właściwości biologiczne. Cytokiny te mają szeroki zakres aktywności, w tym stymulację proliferacji tymocytów poprzez indukowanie uwalniania IL-2, dojrzewanie i proliferację komórek B, aktywność mitogenną podobną do FGF oraz zdolność do stymulowania uwalniania prostaglandyny i kolagenazy z komórek maziowych. Jednakże, podczas gdy IL-1β jest cytokiną wydzielaną, IL-1α jest głównie cytokiną związaną z komórkami.
Rekombinowana ludzka IL-1α jest białkiem o masie 18,0 kDa zawierającym 159 reszt aminokwasowych.
Źródło produktu: Białko ulega ekspresji w bakterii E. coli.
Białko jest wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów/odczynników pochodzenia zwierzęcego i jest uważane za wolne od zwierząt i może być stosowane w protokołach, w których należy unikać możliwej transmisji wirusów zwierzęcych i zanieczyszczenia.
Application
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Physical form
Produkt jest prezentowany w 3,2 mM Tris, pH 8,3 + 16 mM NaCl i jest filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania przed otwarciem fiolki.
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Determined its ability to stimulate the proliferation of mouse D10S cells. The expected ED50 is ≤0.001 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥1 x10^9 units/mg.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF324GF327GF326
UniProt accession no.
P01583
UniProt accession no.
P18510
UniProt accession no.
P40933
UniProt accession no.
P35225
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
GF33004053252978937