Przejdź do
GF324
Antagonista receptora IL-1,
Ludzki rekombinowany zwierzęcy wolny
Synonim(y):
IL-1, IL1RN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
1730,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Quality Segment
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Antagonista receptora interleukiny-1 (IL-1RA) jest naturalnie występującym białkiem hamującym stan zapalny. Hamuje aktywność IL-1α i IL-1β poprzez konkurencyjne blokowanie ich wiązania z receptorami typu I i typu II. IL-1Ra jest wytwarzana przez komórki nabłonka rogówki, monocyty, neutrofile, makrofagi i fibroblasty. Terapeutycznie IL-1Ra może pomóc w leczeniu sepsy, kacheksji, reumatoidalnego zapalenia stawów, przewlekłej białaczki szpikowej, astmy, łuszczycy i nieswoistego zapalenia jelit. Rekombinowana ludzka IL-1Ra jest białkiem o masie 17,2 kDa składającym się ze 153 reszt aminokwasowych.
Źródło produktu: Białko ulega ekspresji w bakterii E. coli.
Białko jest wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów/odczynników pochodzenia zwierzęcego i jest uważane za wolne od zwierząt i może być stosowane w protokołach, w których należy unikać możliwej transmisji wirusów zwierzęcych i zanieczyszczenia.
Application
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Physical form
Produkt jest prezentowany w 20 mM Tris, pH 8,0 i jest filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania przed otwarciem fiolki.
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20°C.
Analysis Note
The ED50 was Determined by its ability to inhibit the IL-1α stimulation of murine D10S cell. The expected ED50 is 20-40 ng/ml in the presence of 50 pg/ml of IL-1alpha.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF331GF330GF340
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
UniProt accession no.
P18510
UniProt accession no.
P01584
UniProt accession no.
P01583
UniProt accession no.
P15248
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1