Przejdź do
GF177
APRIL, ludzki rekombinowany
Synonim(y):
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13, TALL2, ZTNF2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
1450,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Quality Level
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
APRIL, członek nadrodziny TNF, ulega ekspresji w monocytach, makrofagach, niektórych transformowanych liniach komórkowych, niektórych nowotworach okrężnicy i tkankach limfoidalnych. APRIL, wraz z innym członkiem rodziny TNF, BAFF, konkurują o dwa receptory, TACI i BCMA. ARPIL ma zdolność stymulowania proliferacji różnych linii komórek nowotworowych, w tym komórek Jurkat T i komórek rakowych MCF-7. Podobnie jak BAFF, APRIL stymuluje również proliferację limfocytów B i T. Ludzki gen APRIL koduje co najmniej cztery alternatywnie splicowane warianty transkrypcyjne, które dają początek różnym izoformom białka prekursorowego APRIL. Wszystkie izoformy mogą być rozszczepiane przez proteazę, furynę, w celu uwolnienia rozpuszczalnego fragmentu C-końcowego, który obejmuje wiązanie receptora TNF-podobnego prekursora APRIL.
Rekombinowany ludzki APRIL jest rozpuszczalnym białkiem o masie 16,3 kDa, składającym się ze 146 reszt aminokwasowych.
Źródło produktu: Białko jest wyrażane w E.coli.
Application
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Physical form
Produkt jest prezentowany w 10 mM fosforanie sodu, pH 7,5 + 500 mM NaCl + 5% trehalozie i jest filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania przed otwarciem fiolki.
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Measured by its ability to induce cell death in Jurkat cells.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP3189SRP8043SRP3008
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
impurities
<0.02 EU/μg endotoxin, tested
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt accession no.
O75888
UniProt accession no.
Q9D777
UniProt accession no.
Q9D777
UniProt accession no.
O75888
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
GF17704053252979408
Questions
  1. Cual es la secuencia de esta proteína recombinante? Lleva histidinas? En qué extremo N-T o C-T?
    1 answer
    1. The recombinant protein does not have a histidine tag. The amino acids sequence is
      AVLTQKQKKQ HSVLHLVPIN ATSKDDSDVT EVMWQPALRR GRGLQAQGYG VRIQDAGVYL LYSQVLFQDV TFTMGQVVSR EGQGRQETLF RCIRSMPSHP DRAYNSCYSA GVFHLHQGDI LSVIIPRARA KLNLSPHGTF LGFVKL.