Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1550,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in Hi-5 Insect cells
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
16.3 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TNFSF13(8741)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in Hi-5 Insect cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture | description clone 4A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay - |
| biological source human | biological source mouse | biological source mouse | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable, capture ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| recombinant expressed in Hi-5 Insect cells | recombinant - | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| form lyophilized | form buffered aqueous solution | form lyophilized | form - |
| mol wt 16.3 kDa | mol wt antigen ~53.28 kDa | mol wt 21.9 kDa | mol wt - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?