Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026Szczegóły
General description
Application
Stem Cell Research
Growth Factors & Receptors
Biochem/physiol Actions
Mouse, Chicken
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - | recombinant - |
| assay >95% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities - | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GF173 | 04053252691386 |