Przejdź do
N17001
Noggin człowiek
recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Synonim(y):
Noggin human
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
23 kDa (The protein migrates as a 25 kDa band on SDS-PAGE due to glycosylation)
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Segment
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤10 ng/mL ED50
mol wt
23 kDa (The protein migrates as a 25 kDa band on SDS-PAGE due to glycosylation)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowana ludzka Noggin jest wyrażana w ludzkich komórkach 293 jako glikoproteina o obliczonej masie cząsteczkowej 23 kDa. Białko to jest wytwarzane w ludzkich komórkach przy użyciu całkowicie ludzkiego systemu produkcji, bez surowicy. System ekspresji w ludzkich komórkach umożliwia glikozylację i fałdowanie podobne do ludzkiego, a także często zapewnia lepszą stabilność białka w hodowli.
Biochem/physiol Actions
Noggin jest wydzielanym białkiem, które hamuje wiązanie białek morfogenetycznych kości (BMP) z ich receptorem. Jest to wydzielane przez 232 aminokwasy glikozylowane białko, które tworzy kowalencyjnie połączone homodimery i ma wysokie powinowactwo do BMP4. hESC hodowane z nogginem (w pożywce lub włączone do macierzy zewnątrzkomórkowej) tworzą gęstsze kolonie w porównaniu z normalnymi kulturami hESC, co sugeruje, że obecność nogginy sprzyja lepszemu wzrostowi. Noggin może być stosowany jako dodatek do pożywki w celu utrzymania komórek macierzystych w stanie pluripotencjalnym, w krótkoterminowych eksperymentach hodowlanych. Noggin nie powoduje różnicowania w kierunku linii neuronalnej. Ponadto, po włączeniu do macierzy zewnątrzkomórkowej, noggin zapobiegał spontanicznemu różnicowaniu w badanym okresie czasu. W indukowanym chirurgicznie modelu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego u myszy, ekspresja mRNA nogginy została utracona z chrząstki stawowej, co korelowało z utratą BMP2/4 i pSMAD1/5/8, wskaźnika aktywnej sygnalizacji BMP.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Analysis Note
Aktywność biologiczną rekombinowanej ludzkiej nogginy badano w hodowli, mierząc jej zdolność do hamowania indukowanej przez BMP4 produkcji fosfatazy alkalicznej przez komórki ATDC5 (ludzka erytroleukemiczna wskaźnikowa linia komórkowa).
EC50 definiuje się jako efektywne stężenie czynnika wzrostu, które wywołuje 50% spadek wydzielania fosfatazy alkalicznej w teście biologicznym opartym na komórkach.
Other Notes
QHYLHIRPAPSDNLPLVDLIEHPDPIFDPKEKDLNETLLRSLLGGHYDPGFMATSPPEDRPGGGAAGGAEDLAELDQLLRQRPSGAMPSEIKGLEFSEGLAQGKKQRLSKKLRRKLQMWLWSQTFCPVLYAWNDLGSRFWPRYVKVGSCFSKRSCSVPEGMVCKPSKSVHLTVLRWRCQRRGGQRCGWIPIQYPIISECKCSC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP3227GF173N6784
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
description
The human Noggin recombinant protein belongs to a group of diffusible proteins which bind to ligands of the TGF-β family & regulate their activity by inhibiting their access to signaling receptors.
description
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
>95% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in NSO cells
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
mol wt
23 kDa (The protein migrates as a 25 kDa band on SDS-PAGE due to glycosylation)
mol wt
46.4 kDa
mol wt
-
mol wt
calculated mol wt 50 kDa, 55-60 kDa by SDS-PAGE (reducing)
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
-
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Buongiorno, che test utilizzate per determinare la concentrazione di noggin? grazie
    1 answer
    1. The concentration of this product is determined by Bradford Assay. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/N17001-20UG-PW057M4890V.pdf