Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Przewidywany termin wysyłki07 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
human
Quality Level
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source - | biological source - | biological source human |
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) |
| form liquid | form - | form - | form - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. - | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
General description
Physical form
Preparation Note
.
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GF134 | 04053252588907 |