Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
assay
>99% (SDS-PAGE and HPLC)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SDF-1 alpha; 1EU/ug)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >99% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE) | assay >97% (SDS-PAGE) |
| biological source mouse | biological source human | biological source mouse | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| impurities <0.1 ng/μg Endotoxin (of SDF-1 alpha; 1EU/ug) | impurities ≤1 EU/μg protein Endotoxin | impurities <0.1 ng/μg Endotoxin (of SCF) | impurities endotoxin, tested |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GF128 | 04053252272264 |