Merck
S8406
Sigma-Aldrich
Stromal Cell-Derived Factor 1β/pre-B Cell Growth Stimulating Factor human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
SDF-1β/PBSF
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
>97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
10-30 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
~8 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CXCL12(6387)
Opis ogólny
Ligand chemokiny o motywie C-X-C 12 (CXCL12), znany również jako czynnik pochodzący z komórek zrębu 1 α (SDF-1a), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 10q11. Czynnik pochodzący z komórek zrębu 1 α i β (SDF-1 α i β) są chemokinami CXC pochodzącymi z komórek zrębu i sygnalizują poprzez receptor chemokiny o motywie C-X-C-4 (CXCR4). CXCL12 ulega ekspresji głównie w zapalonym i niewydolnym mięśniu sercowym.
Zastosowanie
Stromal Cell-Derived Factor 1β został wykorzystany do aktywacji receptora chemokiny-4 (CXCR4) i dalszej oceny jego roli w migracji komórek nowotworowych za pomocą testu chemotaksji.
Działania biochem./fizjol.
Ligand chemokiny 12 z motywem C-X-C (CXCL12) bierze udział w stanach zapalnych, proliferacji, nowotworzeniu i przerzutach. CXCL12 wywiera działanie supresyjne na HIV (ludzki wirus niedoboru odporności) w komórkach wyrażających CXCR4 (receptor chemokinowy 4 z motywem C-X-C). Ulega nadekspresji w raku piersi, raku jajnika i raku brodawkowatym tarczycy. Zwiększa angiogenezę w niedokrwionej tkance. SDF1 jest również zaangażowany w neuroprotekcję po udarze niedokrwiennym za pomocą CXCR4.
Chemoattractant for T lymphocytes and monocytes, but not neutrophils; highly conserved between species.
SDF-1/PBSF is a chemoattractant for T lymphocytes and monocytes, but not neutrophils. It is highly conserved between species, with only one amino acid substitution between the human and mouse proteins.
SDF-1/PBSF, a member of the α (CXC) chemokine family, is a chemoattractant for T lymphocytes and monocytes, but not neutrophils. SDF-1α and SDF-1β (together also known as SDF-1/PBSF) are encoded by a single gene and arise by alternative splicing. The two proteins are identical except for the four amino acid residues that are present in the C-terminal of SDF-1β and absent from SDF-1α. SDF-1/PBSF is highly conserved between species, with only one amino acid substitution between the human and mouse proteins.
Postać fizyczna
Lyophilized from 30% acetonitrile and 0.1% trifluoracetic acid containing 0.5 mg of bovine serum albumin.
Komentarz do analizy
The biological activity is measured by its ability to chemoattract 8-10 day human T lymphocytes cultured in the presence of IL-2.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gene-environment interaction effects on the development of immune responses in the 1st year of life.
American Journal of Human Genetics (2005)
Endomyocardial expression of SDF-1 predicts mortality in patients with suspected myocarditis.
Zuern CS
Clinical Research in Cardiology : Official Journal of the German Cardiac Society (2015)
Activation of chemokine receptor CXCR4 in malignant glioma cells promotes the production of vascular endothelial growth factor?
Shi-xinYang
Biochemical and Biophysical Research Communications, 523-528 (2005)
Stromal cell-derived factor 1a (SDF-1a): A marker of disease burden in patients with atrial fibrillation.
Li D
Scandinavian Cardiovascular Journal : SCJ (2016)
HIV coreceptor downregulation as antiviral principle: SDF-1alpha-dependent internalization of the chemokine receptor CXCR4 contributes to inhibition of HIV replication.
Amara A
The Journal of Experimental Medicine (1997)