Przejdź do
EZRL
Rat Leptin ELISA Kit
measures and quantifies Leptin levels in 10 μL plasma or serum
Synonim(y):
Czynnik otyłości, Leptyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
96 wells
Sprawdź dostępność w koszyku
2760,00 zł
96 well
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
21 570,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Input:
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Species reactivity:
rat
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
2760,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Szczurza leptyna ELISA, This Rat Leptin ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine research.
Quality Level
species reactivity
rat
packaging
kit of 1 × 96 wells
parameter
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 102-122%, linearity: 87-100%, sensitivity: 0.04 ng/mL
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
UniProt accession no.
application(s)
research use
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Leptyna jest adipokiną wydzielaną przez tkankę tłuszczową. Występuje również w pierwotnych i wtórnych narządach limfoidalnych. Leptyna ma strukturę 3D składającą się z czterech motywów wiązki α-helisy. Bierze udział w regulacji funkcji neuroendokrynnych i homeostazy energetycznej. Leptyna uczestniczy również w procesach fizjologicznych, takich jak reprodukcja, angiogeneza i hemopoeza.[1] Zestaw ELISA (Rat Leptin enzyme-linked immunosorbent assay) służy do nieradioaktywnego oznaczania ilościowego leptyny w surowicy szczurów. Można również stosować próbki osocza, ale zastosowanie do próbek innych płynów biologicznych może wymagać walidacji przez użytkownika.
Application
Zestaw Rat Leptin ELISA został wykorzystany do oznaczania leptyny w surowicy szczurów[2][3] i próbkach osocza[4].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EZMLEZHLEZRGRA
species reactivity
rat
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
input
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
input
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
input
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
assay range
accuracy: 102-122%, sensitivity: 0.04 ng/mL, linearity: 87-100%
assay range
accuracy: 87-100%, linearity: 100-111%, sensitivity: 0.05 ng/mL, standard curve range: 0.2-30 ng/mL
assay range
accuracy: 94-114%, intra-assay cv: 1.4-4.9
(Sensitive Assay), intra-assay cv: 2.6-4.6, linearity: 80-105%, linearity: 96-125%
(sensitive assay), sensitivity: 0.125 ng/mL
(sensitive assay), sensitivity: 0.125-20 ng/mL, sensitivity: 0.5 ng/mL, standard curve range: 0.5-100 ng/mL
assay range
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Staci D Bilbo et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(6), 2104-2115 (2010-02-04)
Obesity is well characterized as a systemic inflammatory condition, and is also associated with cognitive disruption, suggesting a link between the two. We assessed whether peripheral inflammation in maternal obesity may be transferred to the offspring brain, in particular, the
Effects of high-fat high-sucrose feeding, energy restriction, and trans-10,cis-12 conjugated linoleic acid on visfatin and apelin in hamsters.
Arrate Lasa,Itziar Churruca,Edurne Simon,Maria Teresa Macarulla et al.
Journal of the American College of Nutrition null
Giuseppe Matarese et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 174(6), 3137-3142 (2005-03-08)
Leptin is an adipokine which conveys information on energy availability. In humans, leptin influences energy homeostasis and regulates neuroendocrine function primarily in states of energy deficiency. As a cytokine, leptin also affects thymic homeostasis and, similar to other proinflammatory cytokines
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EZRL-83BK04053252437045
EZRL-83K08436037125270