EZHL
Human Leptin ELISA Kit
measures and quantify Leptin levels in 25 μL serum or plasma
Synonim(y):
Leptin, Obesity factor
About This Item
Polecane produkty
product name
Human Leptin "Dual Range" ELISA, This Human Leptin "Dual Range" ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
25 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 94-114%
intra-assay cv: 1.4-4.9
(Sensitive Assay)
intra-assay cv: 2.6-4.6
linearity: 80-105%
linearity: 96-125%
(sensitive assay)
sensitivity: 0.125 ng/mL
(sensitive assay)
sensitivity: 0.125-20 ng/mL
sensitivity: 0.5 ng/mL
standard curve range: 0.5-100 ng/mL
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research use
metoda wykrywania
colorimetric (450nm/590nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... LEP(3952)
Opis ogólny
Zastosowanie
- blood samples
- serum samples
- plasma samples
polecane
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials