Przejdź do
EZIL6
Human IL-6 ELISA Kit
detect IL-6 in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonim(y):
Czynnik różnicowania CTL, Czynnik stymulujący komórki B 2, Czynnik wzrostu hybrydoma, IL6, Interferon beta-2, Interleukina-6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2850,00 zł
5 x 1 pkg
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
13 410,00 zł
10 x 1 pkg
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
23 930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.77
Gene information:
human ... IL6(3569)
Input:
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type cell culture supernatant
Species reactivity:
human
Storage temp.:
2-8°C
2850,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ludzka IL-6 Conferma® ELISA, quantification of human IL-6 in serum, plasma, or culture media samples
Quality Segment
species reactivity
human
parameter
50 μL sample volume (4hr assay)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type cell culture supernatant
UniProt accession no.
application(s)
research use
assay range
linearity: 105-116%
(serum), linearity: 88-105%
(plasma), inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <5%
standard curve range: 1.17-300 pg/mL
accuracy: 91-109%
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... IL6(3569)
General description
Zestaw ludzkiej interleukiny-6 (IL-6) Conferma® ELISA służy do ilościowego oznaczania ludzkiej IL-6 w próbkach surowicy, osocza lub pożywek hodowlanych. Ludzka IL-6 jest rozpuszczalną cytokiną białkową najczęściej związaną z ostrą odpowiedzią zapalną na infekcję lub uszkodzenie tkanki.
Jest to 96-dołkowy test ELISA typu sandwich, który wykorzystuje nasz proces Conferma® w celu zapewnienia wysokiego stopnia spójności między partiami. Proces ten obejmuje fizykochemiczną charakterystykę krytycznych odczynników ELISA w poszczególnych partiach, a gotowe zestawy są oceniane przy użyciu biblioteki próbek w celu przejścia między partiami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu i raport weryfikacyjny dla tego testu, kliknij tutajConferma™ Sandwich ELISAs
Entrez Gene Summary:
Ten gen koduje cytokinę, która działa w stanach zapalnych i dojrzewaniu komórek B. Ponadto wykazano, że kodowane białko jest endogennym pirogenem zdolnym do wywoływania gorączki u osób z chorobami autoimmunologicznymi lub infekcjami.
UniProt Summary:
  • Funkcja: Cytokina o szerokim zakresie funkcji biologicznych w odporności, regeneracji tkanek i metabolizmie.
  • Rozmiar: 212 aminokwasów; 23 718 Da
  • Podjednostka: Składnik heksameru składającego się z dwóch cząsteczek IL6, IL6R i IL6ST.
  • Lokalizacja subkomórkowa: Region zewnątrzkomórkowy lub wydzielany
  • Choroba: Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów (RASJ). Polimorfizm promotora IL6 jest związany z dożywotnim ryzykiem rozwoju mięsaka Kaposiego u mężczyzn zakażonych wirusem HIV.
  • Podobieństwo: Należy do nadrodziny IL-6.
Application
Jeden zestaw wystarcza do pomiaru 37 próbek w duplikatach
Kategoria badawcza:
  • Cytokiny
  • Zapalenie i immunologia
  • Odpowiedź immunologiczna
  • Choroby metaboliczne
Analysis Note
3 godziny 45 minut testu, temperatura pokojowa, wielkość próbki 50 μL (surowica, osocze lub pożywka do hodowli tkankowej)
Legal Information
CONFERMA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EZMCP1RAB0312RAB0298
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat
species reactivity
human
Gene Information
human ... IL6(3569)
Gene Information
human ... CCL2(6347)
Gene Information
rat ... Il6(24498)
Gene Information
human ... IL4(3565)
assay range
linearity: 105-116%
(serum), inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <5%
standard curve range: 1.17-300 pg/mL
accuracy: 91-109%, linearity: 88-105%
(plasma)
assay range
linearity: 94-106 (serum)%, linearity: 94-110 (plasma)%, inter-assay cv: <12.9%
intra-assay cv: <4.9%
standard curve range: 1.17-300 pg/mL
accuracy: 84-95%
assay range
-
assay range
-
input
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type cell culture supernatant
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
input
sample type serum
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This article offers 4 popular ELISA protocols: Sandwich ELISA protocol, Phosphorylation Assay Procedure, EIA Assay Procedure, & Cell-based Assay Procedure.
Ten artykuł zawiera 4 popularne protokoły ELISA: Protokół Sandwich ELISA, Procedura testu fosforylacji, Procedura testu EIA i Procedura testu komórkowego.
Produkty
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
Powiązane treści
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EZIL6-98K5PK04061842053247
EZIL6-98K04061842053230
EZIL6-98K10PK04061842053254