Kluczowe dokumenty
EZMCP1
Sigma-Aldrich
Human MCP-1 ELISA Kit
detects MCP-1 in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonim(y):
Białko chemoatrakcyjne monocytów 1, Chemokina 2 z motywem C-C
Wybierz wielkość
1 KIT
2740,00 zł
1 KIT
12 920,00 zł
1 KIT
23 520,00 zł
2740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
2740,00 zł
1 KIT
12 920,00 zł
1 KIT
23 520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
2740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Ludzki MCP-1 Conferma® ELISA, quantification of human MCP-1 in serum, plasma, or culture media samples.
klon
monoclonal
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
Parametry
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 94-106 (serum)%
linearity: 94-110 (plasma)%
inter-assay cv: <12.9%
intra-assay cv: <4.9%
standard curve range: 1.17-300 pg/mL
accuracy: 84-95%
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research use
metoda wykrywania
colorimetric (450nm/590nm)
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CCL2(6347)
Opis ogólny
Ludzki MCP-1 jest chemokiną związaną z przyciąganiem monocytów i bazofilów do miejsca patologii. Jest ona zaangażowana w patogenezę chorób charakteryzujących się naciekami monocytów, takich jak łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów i miażdżyca. W szczególności jest to marker zaburzeń zapalnych. Wiąże się z receptorami chemokinowymi CCR2 i CCR4.
Jest to test ELISA typu sandwich w formacie 96 dołków, który wykorzystuje nasz proces Conferma® w celu zapewnienia wysokiego stopnia spójności między partiami. Proces ten obejmuje fizykochemiczną charakterystykę krytycznych odczynników ELISA w poszczególnych partiach, przy czym gotowe zestawy są oceniane przy użyciu biblioteki próbek w celu przejścia między partiami.
Zastosowanie
Zestaw Human MCP-1 Conferma® ELISA służy do ilościowego oznaczania ludzkiego MCP-1 w próbkach surowicy, osocza lub pożywek hodowlanych. Jeden zestaw wystarcza do pomiaru 37 nieznanych próbek w dwóch egzemplarzach.
Kategoria badawcza:
  • Cytokiny
  • Zapalenie i immunologia
  • Odpowiedź immunologiczna
  • Choroby metaboliczne
Opakowanie
Dwa pudełka; każde analizowane osobno.
Komentarz do analizy
3 godziny 45 minut testu, temperatura pokojowa, zalecane rozcieńczenie 1:5, np. 30 μl próbki + 120 μl rozcieńczalnika (surowica, osocze lub pożywka do hodowli tkankowej)
Informacje prawne
CONFERMA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
Protokoły
This article offers 4 popular ELISA protocols: Sandwich ELISA protocol, Phosphorylation Assay Procedure, EIA Assay Procedure, & Cell-based Assay Procedure.
Ten artykuł zawiera 4 popularne protokoły ELISA: Protokół Sandwich ELISA, Procedura testu fosforylacji, Procedura testu EIA i Procedura testu komórkowego.
Powiązane treści
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.