Przejdź do
EZHFGF23
Ludzki zestaw ELISA FGF-23
measuress and quantifies FGF-23 levels in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonim(y):
FGF-23 ELISA, Wykrywanie ludzkiego FGF-23, Zestaw ELISA dla ludzkiego FGF-23
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
96 wells
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4340,00 zł
96 ea
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
31 740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Input:
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
4340,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ludzki zestaw ELISA FGF-23, This Human FGF-23 ELISA Kit is used to measure & quantify FGF-23 levels in Metabolism & Inflammation & Immunology research.
Quality Segment
species reactivity
human
packaging
kit of 1 × 96 wells
parameter
50 μL sample volume (4hr assay)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
application(s)
research use
assay range
sensitivity: 9.9 pg/mL
(minimum detectable concentrations in tissue culture/serum/plasma), standard curve range: 9.9-2400 pg/mL, inter-assay cv: <11%
intra-assay cv: <11%
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Badania wykazują, że hormon wzrostu fibroblastów-23 odgrywa kluczową rolę jako hormon regulujący poziom fosforanów. FGF-23 jest odpowiedzialny za hamowanie wchłaniania zwrotnego fosforu nieorganicznego w kanalikach nerkowych, a w konsekwencji za regulację homeostazy fosforu. MRNA FGF-23 ulega ekspresji w mózgu, w grasicy na niskim poziomie, w komórkach dendrytycznych, z najwyższą ekspresją w osteocytach i osteoblastach podczas faz aktywnej przebudowy kości. Ponieważ krążące poziomy FGF-23 są regulowane przez witaminę D i fosfor, prawidłowy rozwój szkieletu i tkanek miękkich wymaga witaminy D i funkcjonalnego szlaku sygnałowego witaminy D. Choroby wynikające z nieprawidłowej ekspresji FGF-23 obejmują dziedziczne formy krzywicy, niektóre choroby nerek i nowotwory związane z fosforem.
Application
Używany do wykrywania/ilościowania: FGF-23
Wielkość próbki 50 µl, test 2-etapowy z czasem inkubacji <4 godz.
Research Category
Stem Cell Research
Biochem/physiol Actions
Para przeciwciał stosowana w tym teście reaguje krzyżowo w 0,01% z ludzkim FGF-21 i w 0,01% z FGF-19.
Nie zaobserwowano znaczącej reaktywności krzyżowej z innymi badanymi ludzkimi i szczurzymi cząsteczkami/hormonami
Other Notes
W celu uzyskania informacji na temat liniowości rozcieńczenia należy skontaktować się z działem technicznym.
Disclaimer
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EZHFGF21RAB1045RAB0189
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
input
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
input
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type cell culture supernatant
input
sample type plasma
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
sensitivity: 9.9 pg/mL
(minimum detectable concentrations in tissue culture/serum/plasma), inter-assay cv: <11%
intra-assay cv: <11%, standard curve range: 9.9-2400 pg/mL
assay range
-
assay range
-
assay range
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EZHFGF23-32K04053252372506
EZHFGF23-32BK04053252436949