Informacje o tej pozycji
NACRES:
ND.05
UNSPSC Code:
41116500
manufacturer/tradename
EZ-Fluo™
compatibility
for use with EZ-Fluo™ Rapid Detection System.
General description
Raport z testu funkcjonalnego EZ-Fluo™ został zaprojektowany jako lekki przewodnik dla użytkowników w celu przeprowadzenia weryfikacji podstawowych funkcji urządzenia po zakupie i przed rozpoczęciem rutynowego testowania próbek. System EZ-Fluo™ to system szybkiego wykrywania drobnoustrojów przeznaczony do wykrywania żywych mikroorganizmów obecnych w badanych próbkach. System EZ-Fluo™ może wykrywać i określać ilościowo zanieczyszczenie mikrobiologiczne w każdej próbce, którą można filtrować.
Protokół weryfikacyjny w formacie A4 zapewnia optymalną wydajność systemu EZ-Fluo™.
Protokół weryfikacyjny w formacie A4 zapewnia optymalną wydajność systemu EZ-Fluo™.
Application
Raport z testów funkcjonalnych EZ-Fluo™ w formacie A4 służy do weryfikacji podstawowych funkcji urządzenia.
Legal Information
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with EZ-Fluo™ Rapid Detection System. | compatibility for use with EZ-Fluo™ Rapid Detection System. | compatibility for use with EZ-Fluo™ Rapid Detection System. | compatibility for use with EZ-Fluo™ Rapid Detection System. |
| manufacturer/tradename EZ-Fluo™ | manufacturer/tradename EZ-Fluo™ | manufacturer/tradename EZ-Fluo™ | manufacturer/tradename EZ-Fluo™ |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Raport z testów funkcjonalnych EZ-Fluo™