Kluczowe dokumenty
EZFKIT001DK
Millipore
EZ-Fluo System
Contains EZ-Fluo reader, EZ-Fluo camera, power cord for Denmark
Synonim(y):
Do szybkiego wykrywania skażenia mikrobiologicznego w próbkach filtrowalnych, odpowiedni do testów obciążenia biologicznego, System szybkiego wykrywania drobnoustrojów, Zestaw standardowy systemu EZ-Fluo
Wybierz wielkość
1 EACH
141 450,00 zł
141 450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o wersję demonstracyjną
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
141 450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
141 450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o wersję demonstracyjną
wejście AC/DC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Poziom jakości
Materiały
304L stainless steel (optical chamber)
304L stainless steel handle
aluminum housing (sheet)
polyester foot
polyester screen
agency
EP
producent / nazwa handlowa
EZ-Fluo
dostępność
available only in (Denmark)
Parametry
15-40 °C temperature
4.4 kg operating weight
dł. × szer. × wys.
3.8 in. × 2.6 × 4.5
9.8 in. × 5.6 × 4.9, Camera
Zastosowanie
environmental
food and beverages
kompatybilność
for use with EZ-Fluo Rapid Detection System.
Opis ogólny
EZ-Fluo System Standard Kit to system szybkiego wykrywania drobnoustrojów, który został zaprojektowany do wykrywania żywych mikroorganizmów obecnych w badanych próbkach. System EZ-Fluo może wykrywać i określać ilościowo skażenie mikrobiologiczne w każdej próbce, którą można przefiltrować.
Zastosowana metoda jest szybka, nieniszcząca i oparta na barwieniu fluorescencyjnym. Nieniszcząca funkcja pozwala użytkownikowi na ponowną inkubację przefiltrowanej próbki w celu wzrostu na nieselektywnych pożywkach mikrobiologicznych.
Zastosowanie
EZ-Fluo System Standard Kit jest sprzętową częścią systemu szybkiego wykrywania drobnoustrojów, który może być używany do wykrywania żywych i hodowlanych mikroorganizmów w przefiltrowanych próbkach. Potencjalnymi typami próbek mogą być surowce, próbki w trakcie procesu, produkt końcowy i próbki środowiskowe.
Informacje prawne
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany