Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Eter etylowy, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
agency
meets USP/NF
Quality Level
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
587 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% ethanol basis (diethyl ether)
form
liquid
autoignition temp.
320 °F
shelf life
24 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
36.5 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0002 meq/g Titrable acid, ≤0.001% Carbonyl (as HCHO), ≤0.5% Water (H2O), ≤1 ppm Peroxide (as H2O2), 1-3% Alcohol (C2H5OH)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
transition temp
flash point -40 °C
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Packaging
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% ethanol basis (diethyl ether) | assay - | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.7% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp −116 °C (lit.) | mp −116 °C (lit.) | mp −116 °C (lit.) | mp −116 °C (lit.) |
| bp 34.6 °C (lit.) | bp 34.6 °C (lit.) | bp 34.6 °C (lit.) | bp 34.6 °C (lit.) |
| vapor pressure 587 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 587 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 587 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 587 hPa ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eter etylowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EX0185-3 | 04061839420366 |
| EX0185-4 | 04061839420373 |
| EX0185-6 | 04061839420397 |
| EX0185-8 | 04061839420403 |
| EX0185-5 | 04061839420380 |
| EX0185-9 | 04061839420410 |