Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Dokumenty
1.00921
Supelco
Diethyl ether
≥99.7% (GC), ACS reagent, contains 5-10 ppm 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer, reag. Ph. Eur., reag. ISO, EMSURE®
Synonim(y):
Et2O, Ethoxyethane, Ethyl ether, Ether, Ether, Ethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
1696894
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
200-467-2
NACRES:
NA.05
product name
Diethyl ether, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
587 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.7% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
320 °F
siła działania
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
zawiera
5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
granice wybuchowości
36.5 %
zanieczyszczenia
≤0.000015% Peroxide
≤0.00003% Chloride (Cl)
≤0.00003% Sulfate (SO4)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.001% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.005% Acetone (GC)
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.02% Methanol (GC)
≤0.03% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.0005%
kolor
clearAPHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
tw
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -40 °C
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
ciąg SMILES
CCOCC
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Zastosowanie
Diethyl ether is used as a solvent:
  • For the solid-phase extraction (SPE) process.
  • To wash strata Si-1 cartridges.
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.7 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C): 0.713 - 0.715
Boiling point: 34 - 35 °C
Chloride (Cl): ≤ 0.00003 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.00003 %
Acetone (GC): ≤ 0.005 %
Ethanol (GC): ≤ 0.02 %
Methanol (GC): ≤ 0.02 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.000015 %
Carbonyl compounds (as HCHO): ≤ 0.001 %
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.001 %
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.0005 %
Water: ≤ 0.03 %
The product is stabilized with 5 - 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Effects of coenzyme Q10, alpha-tocopherol and ascorbic acid on oxidation of cholesterol in chicken liver pate
T Polak, et al.
LWT--Food Science and Technology, 44, 1052-1058 (2011)