Przejdź do
EI6
Chymostatyna
lyophilized powder, protease inhibitor, Chemicon®
Synonim(y):
Inhibitor proteazy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
4400,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Quality level:
4400,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chymostatyna,
manufacturer/tradename
Chemicon®
Quality Level
shipped in
dry ice
General description
Chymostatyna. M.W. 604.92
Mieszanina typów A, B i C. Hamuje proteazy serynowe podobne do chymotrypsyny, w tym chymotrypsyny alfa, beta, gamma i delta.
Sekwencja:
[(S)-1-Carboxy-2-Phenylethyl]-Carbamoyl-a-[2-Iminohexahydro-4(S)-Pyrimidyl]-(S)-Glycyl-X-Phenylalaninal
X: L-Leu (typ A), L-Ile (typ B), L-Val (typ C)
Stężenia robocze 10-100μM.
Stabilny przez kilka godzin. Rozpuszczalny w DMSO i lodowatym kwasie octowym. Roztwory są stabilne przez miesiąc w temperaturze -20ºC.
5mg/825 mikrolitrów w DMSO = roztwór 10mM.
Rozcieńczyć 1:100 dla roztworu roboczego 100 μM.
Biochem/physiol Actions
Typ inhibitora: Inhibitory proteazy
Physical form
Liofilizat. Rozpuścić w dimetylosulfotlenku (DMSO). Po dokładnym rozpuszczeniu proszku rozcieńczyć roztwór DMSO 0,9% NaCl. Stężenie DMSO powinno być utrzymywane na poziomie 10% lub wyższym. W przeciwnym razie chymostatyna może wytrącić się z roztworu.
Przykład: Rozpuścić 1 mg chymostatyny w 1,65 ml DMSO. Następnie dodać 14,85 ml 0,9% NaCl. W ten sposób uzyskuje się roztwór o stężeniu 10-4 M. Nie dodano żadnych konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20ºC przez okres do jednego roku. Rekonstytuowany produkt przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -20ºC przez okres do 3-4 tygodni. Nie rozmrażać i nie zamrażać ponownie.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
23079011004638001C7268
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Protein Blotting Survival Handbook: Tips and Tricks
Chymostatin, a new chymotrypsin inhibitor produced by actinomycetes.
H Umezawa et al.
The Journal of antibiotics, 23(8), 425-427 (1970-08-01)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EI604053252619915