Przejdź do
DR1071
Anty-TFAM Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Mitochondrialny czynnik antytranskrypcyjny A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
Citations:
8
2180,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TFAM(7019)
General description
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko TFAM o masie ~30 kDa.
Rozpoznaje białko TFAM o masie ~30 kDa w tkance wątroby myszy.
To królicze pAb anty-TFAM zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania TFAM.
Immunogen
Człowiek
Ludzki TFAM o pełnej długości (aa 1-246)
Application
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,13.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Tkanka wątroby myszy
Other Notes
Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA040648ST1608DR1095
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Matthew Hinkley et al.
Medicine and science in sports and exercise, 51(6), 1106-1115 (2019-01-11)
Doxorubicin (DOX) is a highly effective chemotherapeutic agent used in the treatment of a broad spectrum of cancers. However, clinical use of DOX is limited by irreversible and dose-dependent hepatotoxicity. The liver is the primary organ responsible for the clearance
Pieter A Leermakers et al.
BMC pulmonary medicine, 20(1), 20-20 (2020-01-23)
Both mitophagy, a selective mechanism for clearance of mitochondria, and mitochondrial biogenesis are key processes determining mitochondrial content and oxidative capacity of the musculature. Abnormalities in these processes could therefore contribute to deterioration of peripheral muscle oxidative capacity as observed
Wessel F Theeuwes et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1866(6), 165740-165740 (2020-02-23)
Physical inactivity contributes to muscle wasting and reductions in mitochondrial oxidative phenotype (OXPHEN), reducing physical performance and quality of life during aging and in chronic disease. Previously, it was shown that inactivation of glycogen synthase kinase (GSK)-3β stimulates muscle protein
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
DR1071-100UG04055977226034