Przejdź do
CC305
Płytki 100 mm pokryte PureCol
Ultrapure collagen type I coated 100-mm dishes for cell culture applications (10 dishes)
Synonim(y):
Naczynia do hodowli komórkowych, Płytki Petriego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
General description
Kolagen jest głównym białkiem strukturalnym macierzy zewnątrzkomórkowej znajdującej się w różnych tkankach łącznych organizmu. Kolagen typu I jest głównym składnikiem strukturalnym skóry, kości, ścięgien i innych włóknistych tkanek łącznych. Aby zapewnić komórkom jak najbardziej zbliżone do żywych środowisko, naukowcy historycznie hodowali komórki w hydrożelach kolagenowych lub na plastikowych naczyniach pokrytych kolagenem.
PureCol® to ultraczysty kolagen pochodzący ze skóry bydlęcej, który składa się w około 97% z kolagenu typu I, a pozostałą część stanowi kolagen typu III. Zawiera wysoką zawartość monomerów mierzoną metodą chromatografii żelowo-permeacyjnej, co zapewnia spójność i powtarzalność produktu i jest cytowane w ponad 2000 publikacji.
Kolby T25 pokryte PureCol charakteryzują się jednolitą i spójną aplikacją wysokiej jakości kolagenu typu I na przezroczystej powierzchni polistyrenowej. Wentylowane kolby mają krawędź zapobiegającą kapaniu i zmodyfikowaną skośną szyjkę, aby zapewnić maksymalną kontrolę zastępującą pożywki zubożone w składniki odżywcze. Kolby posiadają zabezpieczenie przed przewróceniem i specjalnie ukształtowany kanał do nalewania dla lepszej obsługi. Kolby są przetwarzane aseptycznie i są niepirogenne.
Powierzchnia/basenik: 58 cm2. Typowa objętość robocza: 10-20 ml. Stężenie powłoki: 50-100 μg/mL.
PureCol jest zastrzeżonym znakiem towarowym Advanced BioMatrix, Inc.
Preparation Note
Naczynia PureCol Coated 10 mm należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
Legal Information
PureCol is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CC30504061841868729