Przejdź do
CC165
Substrat lamininy ECMatrix-332 E8
Synonim(y):
iMatrix-111
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
350 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2620,00 zł
1050 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7000,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
packaging
vial of 1050 μg
manufacturer/tradename
Millipore
Beta value
1) 6 X 175 µg ECMatrix-332 E8 Laminin Substrate (0.5 mg/mL in PBS). Expressed in CHO-S cells.Expressed in CHO-S cells.
shipped in
2-8°C
storage temp.
2-8°C
General description
Laminina 332 (ECMatrix-332) to duża cząsteczka wielodomenowa zaangażowana w adhezję komórek i tworzenie macierzy. Laminina 332 wspiera komórki w nabłonkowych błonach podstawnych, wyściełających powierzchnie ciała, takie jak skóra, mieszki włosowe, jama ustna, przewód pokarmowy i moczowy, płuca i różne gruczoły. Wiązanie komórek z lamininą 332 zachodzi poprzez integrynę α3β1 w ogniskowych adhezjach i α6β4 w stabilnych kontaktach kotwiczących, które zawierają zespół białek hemidesmosomowych. Proteolityczne przetwarzanie łańcuchów γ2 i α3 lamininy 332 zostało powiązane z migracją i inwazją komórek. Członkowie rodziny astacyn przetwarzają łańcuch γ2, a różne enzymy, w tym enzymy astacynowe, metaloproteinaza macierzy 2 (MMP2), MT1-MMP i plazmina przetwarzają łańcuch α3. Jest ważnym składnikiem "błony podstawnej skóry", która istnieje między nabłonkiem a skórą właściwą skóry, a także ulega ekspresji w ludzkim nabłonku barwnikowym siatkówki (RPE) i komórkach mieszków włosowych. Referencje 1. S Shibata, et al. Cell-Type-Specific Adhesiveness and Proliferation Propensity on Laminin Isoforms Enable Purification of iPSC-Derived Corneal Epithelium. Stem Cell Reports. 2020 Apr 14;14(4):663-676. 2. S Shibata, et al. Selective Laminin-Directed Differentiation of Human Induced Pluripotent Stem Cells into Distinct Ocular Lineages. Cell reports. 2018 Nov 6;25(6):1668-1679.e5.
Application
  • Czystość (SDS-Page): <gt/> 95%
  • Test na endotoksyny: < 750 EU/mg
  • Test na mykoplazmę: Negatywny
  • Test sterylności: Negatywny
  • Test wiązania integryny (kDa): < 10 nM
Features and Benefits
Powłoka ECM niezawierająca lamininy-332 dla wielu typów komórek nabłonkowych, w tym keratynocytów skóry, włosów, RPE, komórek jamy ustnej, moczu, przewodu pokarmowego i płuc.
Preparation Note
ECMatrix-332 E8 Laminin Substrates należy przechowywać w temperaturze 2-8°C. Unikać wielokrotnych cykli zamrażania-rozmrażania i chronić przed światłem.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CC165-350UG04065270007612
CC165-1050UG04065270007629