Przejdź do
CBL266
Przeciwciało przeciw cytokeratynie 1, 10, klon LH1
clone LH1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anty-CK1, Anty-EHK, Anty-EHK1, Anty-EPPK, Anty-K1, Anty-KRT1A, Anty-NEPPK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
LH1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
1470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
LH1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT1(3848)
Immunogen
Keratyna 1 i 10.
Application
Western blotting.
IHC skrawki utrwalone formaliną, HIER (mikrofalowy bufor cytrynianowy pH6,0) daje pewne zabarwienie, ale wstępne traktowanie proteazą typu XXIV (0,5 mg/ml) daje najlepsze wyniki.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj cytokeratynę 1 za pomocą tego przeciwciała anty-Cytokeratin 1 Antibody, 10, klon LH1 zatwierdzonego do stosowania w WB, IH.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytokeratins
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to reaguje z komórkami nadpodstawnymi nabłonka płaskonabłonkowego u ludzi, myszy i świń.
Physical form
Format: Oczyszczony
Przeciwciało monoklonalne jest prezentowane w stężeniu 100 μg/1 ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, zawierającej 10 mM azydek sodu i 1 mg/ml albuminy surowicy bydlęcej. Zalecamy, aby każde laboratorium określiło optymalne miano robocze do wykorzystania w konkretnym zastosowaniu.
Preparation Note
Do użycia w ciągu 1 miesiąca od zakupu przechowywać w temperaturze +4°C, w przypadku długotrwałego przechowywania podzielić przeciwciało na małe objętości i przechowywać w temperaturze -20°C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2101300HPA017917HPA062908
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... KRT1(3848)
Gene Information
human ... KRT1(3848)
Gene Information
human ... KRT1(3848)
Gene Information
human ... KRT1(3848)
clone
LH1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c