Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA017917
Sigma-Aldrich
Anti-KRT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-67 kDa cytokeratin, Anti-CK-1, Anti-Cytokeratin-1, Anti-Hair alpha protein, Anti-K1, Anti-Keratin, type II cytoskeletal 1, Anti-Keratin-1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
MSRQFSSRSGYRSGGGFSSGSAGIINYQRRTTSSSTRRSGGGGGRFSSCGGGGGSFGA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT1(3848)
Opis ogólny
Keratyna 1, typ II (KRT1) jest białkiem cytoplazmatycznego filamentu pośredniego wyrażanego w keratynocytach. KRT1 ma domenę amino-końcową, niehelikalną domenę karboksykońcową i dwie domeny pręcikowe. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 12.
Immunogen
Keratin, type II cytoskeletal 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-KRT1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige. Anti-KRT1 antibody produced in rabbit has been used for cytofluorimetric analysis.
Działania biochem./fizjol.
Keratyna 1, typ II (KRT1) jest markerem różnicowania nabłonkowego, a mutacja w kodującym ją genie jest związana z hiperkeratozą epidermolityczną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74604
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ling Chen et al.
Journal of immunology research, 2014, 492849-492849 (2014-07-23)
Early diagnosis and prognosis monitoring are very important for the survival of patients with bladder cancer. To identify candidate biomarkers of bladder cancer, we used a combination of techniques including 2-DE, co-IP, western blot, LC-MS/MS, and immunohistochemistry. Hsp74 was identified
Mild phenotype of epidermolytic hyperkeratosis mimicking ichthyosis bullosa of Siemens is related to specific mutation in 2B domain of KRT1.
Jae Yong Sung et al.
Journal of dermatological science, 70(3), 220-222 (2013-04-30)
Keith A Choate et al.
The Journal of clinical investigation, 125(4), 1703-1707 (2015-03-17)
Widespread reversion of genetic disease is rare; however, such events are particularly evident in some skin disorders in which normal clones develop on a background of affected skin. We previously demonstrated that mutations in keratin 10 (KRT10) cause ichthyosis with
Marilena Gallotta et al.
Infection and immunity, 82(7), 2890-2901 (2014-04-30)
Group A streptococcus (GAS) is a human pathogen causing a wide repertoire of mild and severe diseases for which no vaccine is yet available. We recently reported the identification of three protein antigens that in combination conferred wide protection against