Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MEM 48, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB2(3689)
Immunogen
Application
Blokowanie funkcji: Badania adhezji komórka-komórka i komórka-matryca, to przeciwciało zablokuje interakcję komórka-komórka, (Grönholm, 2018)
Cytometria przepływowa
Western Blot
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Cell Structure
Integrins
Biochem/physiol Actions
PARTNER FUZJI:
Linia komórkowa szpiczaka Sp 2/0 - Ag 14
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate | conjugate Allophycocyanin conjugate |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| clone MEM 48, monoclonal | clone P4H9, monoclonal | clone MEM-48, monoclonal | clone MEM-148, monoclonal |
| Gene Information human ... ITGB2(3689) | Gene Information human ... ITGB2(3689) | Gene Information human ... ITGB2(3689) | Gene Information human ... ITGB2(3689) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CBL158 | 04053252742859 |
![Anti-Integrin β2 [CD18] Antibody clone MEM 48, Chemicon®, from mouse](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/389/857/58aa539a-1c9f-4e00-b076-9bc90557cb9a/640/58aa539a-1c9f-4e00-b076-9bc90557cb9a.jpg)