Kluczowe dokumenty
MAB1962
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Integryna β2, klon P4H9
clone P4H9, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P4H9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG3
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB2(3689)
Specyficzność
Integryna beta2 na komórkach hematopoezy. Nie występuje na płytkach krwi, komórkach śródbłonka, komórkach nabłonka ani fibroblastach.
Zastosowanie
Odpowiedni do stosowania w immunofluorescencji w stężeniu 1:1000.
Nadaje się również do testów hamowania agregacji przy użyciu komórek hematopoezy lub limfocytów B transformowanych wirusem EBV.
W przypadku dużych rozcieńczeń należy użyć pożywki zawierającej białko lub innej pożywki stabilizującej. Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj integrynę β2 za pomocą tego przeciwciała anty-Integryna β2, klon P4H9 zatwierdzony do stosowania w IH.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Niesterylny bufor 0,02 M fosforanu, 0,25 M chlorku sodu, pH 7,6,
0,1% azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
Utrzymywać temperaturę między 2 a 8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elzbieta Pluskota et al.
The Journal of biological chemistry, 279(17), 18063-18072 (2004-02-11)
Plasmin, the pivotal thrombolytic enzyme, is generated on the surface of many cell types, where urokinase receptor (uPAR)-bound urokinase (uPA) activates cell-bound plasminogen (Plg). It has been reported that neutrophils mediate endogenous thrombolysis involving a uPA-dependent mechanism, and we previously
Elzbieta Pluskota et al.
Blood, 101(4), 1582-1590 (2002-10-24)
Previous studies demonstrated that integrin alpha(M)beta(2) (CD11b/18, Mac-1) forms a physical complex with the urokinase-type plasminogen activator receptor (uPAR/CD87) on leukocytes. In this study, we used human peripheral blood neutrophils and transfected cells expressing alpha(M)beta(2), uPAR, or both receptors to
I N Gavrilovskaya et al.
Journal of virology, 73(5), 3951-3959 (1999-04-10)
Hantaviruses replicate primarily in the vascular endothelium and cause two human diseases, hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) and hantavirus pulmonary syndrome (HPS). In this report, we demonstrate that the cellular entry of HFRS-associated hantaviruses is facilitated by specific integrins
Yukinori Endo et al.
Cell adhesion & migration, 12(2), 93-100 (2016-10-08)
Anosmin is an extracellular matrix protein, and genetic defects in anosmin result in human Kallmann syndrome. It functions in neural crest formation, cell adhesion, and neuronal migration. Anosmin consists of multiple domains, and it has been reported to bind heparan
Sun-Woo Park et al.
Experimental & molecular medicine, 36(3), 211-219 (2004-07-24)
Betaig-h3 (betaig-h3) is a secretory protein composed of fasciclin I-like repeats containing sequences that allows binding of integrins and glycosaminoglycans in vivo. Expression of betaig-h3 is responsive to TGF-Beta and the protein is found to be associated with extracellular matrix