Przejdź do
CA1023
Mysz anty-Hsp90α mAb (EMD-17D7)
liquid, clone EMD-17D7, Calbiochem®
Synonim(y):
Białko anty-szoku cieplnego 90α
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
EMD-17D7, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
12
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
EMD-17D7, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1 µg/mL)
Immunoprecipitation (5 µg/0.7 mg protein))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne białko G PLUS/białko A. Rozpoznaje białko Hsp90α o masie ~90 kDa.
Rozpoznaje białko ~90 kDa Hsp90α w komórkach HeLa. Nie rozpoznaje Hsp90β.
To mysie mAb anty-Hsp90α (EMD-17D7) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu i immunoprecypitacji w celu wykrywania Hsp90α.
Immunogen
Człowiek
Hsp90α, His-Tag, ludzki, rekombinowany (nr kat. 385901)
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1 g/ml)
Immunoprecypitacja (5 g/0,7 mg białka)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki H460 i HeLa
Other Notes
Scheibel, T., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 1297.
Nemoto, T., et al. 1997 J. Biol. Chem.272, 26179.
Nemoto, T., et al. 1998. Biochem. J.330, 989.
Wykrywa natywny i rekombinowany Hsp90α. Nie rozpoznaje Hsp90β. To przeciwciało będzie również działać w teście ELISA, ale stężenie zależy od testu. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
386032386040AP1145
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
-
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
EMD-17D7, monoclonal
clone
C92F3A-5, monoclonal
clone
AC88, monoclonal
clone
2E10, monoclonal
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Priyamvada Jayaprakash et al.
Journal of cell science, 128(8), 1475-1480 (2015-03-05)
When tissues are injured and blood vessels clot, the local environment becomes ischemic, meaning that there is a lack of adequate supply of oxygen and glucose delivered to the surrounding cells. The heat shock protein-90 (Hsp90) family proteins protect tissues
Lin Liu et al.
Cancer science, 114(10), 4020-4031 (2023-08-23)
Lipids are a major component of extracellular vesicles; however, their significance in tumorigenesis and progression has not been well elucidated. As we previously found that lipid profiles drastically changed in breast tumors upon progression, we hypothesized that lipid profiles of
Hang-Ming Dong et al.
Respiratory research, 18(1), 111-111 (2017-06-01)
The disruption and hyperpermeability of bronchial epithelial barrier are closely related to the pathogenesis of asthma. House dust mite (HDM), one of the most important allergens, could increase the airway epithelial permeability. Heat shock protein (Hsp) 90α is also implicated
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CA1023-50UG04055977220780