Przejdź do
C75M10W
MPAGE®® Comb
0.75 mm, 10 wells, for use with MPAGE®® Gel Caster
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
131,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NC.01
Well volume:
33 μL
Packaging:
pkg of 5 packs
131,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
mPAGE® Combs 0.75 mm 10 Wells, 5pk,
packaging
pkg of 5 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel thickness
0.75 mm
well size
10 wells
well volume
33 μL
compatibility
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
General description
Use mPAGE® Combs 0.75 mm 10 Wells when casting polyacrylamide gels with with cassette sandwiches assembled from Compatible 0.75 mm mPAGE® Mini Spacer Plates and mPAGE® Mini Short Plates.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1M15WC1M10WC75M15W
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
well volume
33 μL
well volume
26 μL
well volume
43 μL
well volume
20 μL
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pkg of 5 packs
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
compatibility
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
compatibility
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
compatibility
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
compatibility
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Wprowadzenie do PAGE. Zapoznaj się z podstawami SDS-PAGE i protokołem separacji białek na podstawie wielkości w żelu poliakrylamidowym.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Produkty
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Odśwież proces odlewania żelu dzięki gotowym do użycia żelom SDS-PAGE w zaledwie 3 minuty dzięki systemowi mPAGE® Lux Casting System. Odkryj prostsze i bezpieczniejsze metody odlewania żelu.