Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 131,00 zł |
Informacje o tej pozycji
131,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
mPAGE® Grzebienie 1,0 mm 10 dołków, 5 szt. w zestawie, for use with mPAGE® Gel Caster
packaging
pkg of 5 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel thickness
1.0 mm
well size
10 wells
well volume
43 μL
compatibility
for use with mPAGE® Gel Caster components:
- mPAGE® Gel Caster Base
- mPAGE® Gel Caster Frame
- mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable |
| well volume 43 μL | well volume 39 μL | well volume 20 μL | well volume 62 μL |
| packaging pkg of 5 packs | packaging pkg of 5 packs | packaging pkg of 5 packs | packaging pkg of 5 packs |
| gel size 8.3 cm × 10.1 cm | gel size 8.3 cm × 10.1 cm | gel size 8.3 mm × 10.1 mm | gel size 8.3 cm × 10.1 cm |
| well size 10 wells | well size 15 wells | well size 15 wells | well size 10 wells |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mPAGE® Grzebienie 1,0 mm 10 dołków, 5 szt. w zestawie